Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCAATTCTGGCAGGTAGTGCTGCCCTAATCCCACTGGCACAAGAATCTCCCTTCCCAAAGGACATGAAGCTATTGGAGAACTCCAGCTTTGAGGCCATCAACTCACAGTTGACAGTGGAGACTGGAGATGCCCATATTATTGGCAGGATTGAAAGCTACTCGTGTAAGATGGCGGGAGATGATAAACATATGTTCAAGCAGTTCTGCCAGGAGGGCCAGCCCCATGTGTTGGAGGCACTGTCCCCACCCCAAACTTCAGGCCTCAGTCCCAGCAGACTGAGCAAGAGCCAGGGTGGTGATGATGAGAGTCCTCTGAGCGACAAGTGCAGCCGCAAGACCCTCTTCTATCTGATTGCCACCCTCAATGAGTCCTTCCGGCCAGACTATGACTTCAGCACAGCCAGAAGTCATGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... MAF1(68877), Maf1(68877)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description targeting mouse Maf1 | description targeting mouse Disp1 | description targeting mouse Ebpl | description targeting mouse Crnkl1 |
| esiRNA cDNA target sequence CCCAATTCTGGCAGGTAGTGCTGCCCTAATCCCACTGGCACAAGAATCTCCCTTCCCAAAGGACATGAAGCTATTGGAGAACTCCAGCTTTGAGGCCATCAACTCACAGTTGACAGTGGAGACTGGAGATGCCCATATTATTGGCAGGATTGAAAGCTACTCGTGTAAGATGGCGGGAGATGATAAACATATGTTCAAGCAGTTCTGCCAGGAGGGCCAGCCCCATGTGTTGGAGGCACTGTCCCCACCCCAAACTTCAGGCCTCAGTCCCAGCAGACTGAGCAAGAGCCAGGGTGGTGATGATGAGAGTCCTCTGAGCGACAAGTGCAGCCGCAAGACCCTCTTCTATCTGATTGCCACCCTCAATGAGTCCTTCCGGCCAGACTATGACTTCAGCACAGCCAGAAGTCATGAA | esiRNA cDNA target sequence TGCGAAACACAGGGTACAAAGCAACATTGGCCAACTATCCTTATAAGTATGCAGAGGAGCAAGCCCGAAGCCACCGGGATGACCGATGGTCAGACGATCACCATGAGAGAGAGAGAAGAGAAGTGGACTGGAACTTCCAGAAAGACAGCTTCTTCTGCGATGTTCCAAGTGATGGATACTCCAGAGTAGTGTTTGCTTCAGCAGGAGGGGAGACTCTGTGGAATTTACCTGCAATTAAGTCGATGTGTGATGTGGATAATTCCAGGATCAGATCCCACCCCCAGTTCAGCGATCTCTGCCAGAGGACCACTGCCGTCTCCTGCTGCCCGAGCTGGACCCTGGGGAATTACATCGCCATTCTGAATAACAGATCGTCCTGTCAGAAGATTGTTGAGCGAGATGTCTCTCACACGCTGAAGCTGCTCCGGACCTGCGCCAAGCACTACCAAAACGGCAC | esiRNA cDNA target sequence AATGTTGCAGATTCCCAAGGCTTGATTGCATCTTTATGGAAAGAGTATGGCAAGGCTGACACAAGATGGCTGTATTCTGATCCCACCGTTGTGTCTTTGGAAATCCTGACTGTTGTCCTAGATGGGCTCCTGGCGTTGGTCCTCATTTATGCCATAGTCAAGGAGAAATATTACAGGCACTTTGTACAGATTGTCCTGTGCGTGTGTGAGCTCTATGGCTGCTGGATGACCTTCTTCCCCGAGTGGCTCGTCGGAAGCCCCACCCTCAACACCAGCAGCTGGCTCTACCTCTGGGTCTATTTGGTGTTTTTTAATGGCCTGTGGGTTCTGATCCCAGGCCTGCTGCTGTGGCAGTCATGGGTAGAACTGAAGAAGAGAGATTCCCAAGAGGCTAATTTAGCGAAGAAGCATAAATAAGTTCTCAGGGCAACCCATTCTGACGATCTGCTTTCCGAGTC | esiRNA cDNA target sequence CCCATCCAGGAGAAGAGACACTGGAAGCGCTACATCTACCTTTGGGTTAACTATGCACTCTATGAAGAGCTGGAAGCCAAGGATCCCGAGAGAACAAGACAGGTATATCAAGCGTCTTTGGAACTAATTCCTCACAAAAAGTTCACATTTGCCAAAATGTGGTTATATTATGCACAGTTTGAAATAAGACAGAAAAATCTGCCATTTGCCAGAAGAGCTTTGGGAACTTCCATAGGCAAATGTCCGAAGAACAAGTTATTCAAAGGATACATAGAACTGGAACTGCAGCTTCGAGAATTTGACAGATGCAGGAAGCTTTATGAAAAGTTTTTGGAATTTGGACCTGAAAATTGTACCTCATGGATTAAGTTTGCAGAATTAGAGACAATCCTTGGTGATATTGAGAGAGCTCGGGCAA |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| Gene Information mouse ... MAF1(68877), Maf1(68877) | Gene Information mouse ... DISP1(68897), Disp1(68897) | Gene Information mouse ... EBPL(68177), Ebpl(68177) | Gene Information mouse ... CRNKL1(66877), Crnkl1(66877) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?