Fortfahren mit
EMNC004541
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rsbn1l
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCTTGGACCAGAACATAAAGCAGTCAAGGTATAGTTTTAATAAGGTCATATGCTATATAGAGTGAATATTATATAAGTTATTAAGTGATATACTACAGACCTTTACATCAAAACGTAGGTACATCAGTGGTATTTGATATATATACTTTTTCCCCCTTTTTCTAATTTTATTTATATTTTCTTAGATGTAGTATATATCCCATGCTCAGGTTAGCTATCAAAAGAATGAAACATTTTTGATATTTAGTTGCAAATTTACATAAAGCCATATATTATCTTCCTTATGACTGACGAAACTATTGACCTTAATGATCAGGTTGGTTTAGCACAACACTGTGTATTGTATTTATGTGTGTATTTCTGAATAAGTTTGTTTGAAATATGTTTCCAAAATAGGAGGGG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... RSBN1L(242860)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMNC005991EMNC005981EMNC008071
esiRNA cDNA target sequence
TCTTGGACCAGAACATAAAGCAGTCAAGGTATAGTTTTAATAAGGTCATATGCTATATAGAGTGAATATTATATAAGTTATTAAGTGATATACTACAGACCTTTACATCAAAACGTAGGTACATCAGTGGTATTTGATATATATACTTTTTCCCCCTTTTTCTAATTTTATTTATATTTTCTTAGATGTAGTATATATCCCATGCTCAGGTTAGCTATCAAAAGAATGAAACATTTTTGATATTTAGTTGCAAATTTACATAAAGCCATATATTATCTTCCTTATGACTGACGAAACTATTGACCTTAATGATCAGGTTGGTTTAGCACAACACTGTGTATTGTATTTATGTGTGTATTTCTGAATAAGTTTGTTTGAAATATGTTTCCAAAATAGGAGGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCATGCGATTGAGCTGTAGACAGGGACTATTCAGAATATGGAAGATTGGAACAGTGAAGTCAGAGTGGAGACTGCCAAAACATTCATATGGACAGCCTTTCCTTAGGTCTAAATGCAACTGCACACGATGCTAAAATATTCTTTGCTTTCTGCTTCACAAGCAGGCGTTCCCTTGTAACCTCAAGGGCAAACACTGATCAGTAATTTACAGTTTGTACAGCCTGAGGTTGCGTGGTTTCCCTTGACTTACAACCCATCCCCCACCCTCAAAATTCCCGTTATTTGCATTCTTTAAGGTTTATCATTTCTTCCCTCCTTTTCTCATTTGTTCCCAGCTCC
esiRNA cDNA target sequence
AGGCGCATGGTTGTAAAGTCCTTATTCTTTGTGCTTACCTATAAAGCATTGAAACAAAATGGCTATATTAATTTAGGAGAAAAACTTTACCCTAAATGGAAGGGTTTGAAAACTTTAAAAAAAATTTTAAACGTTCCTTTATCTTTAAAATAACAAAGCTGTTATTTCCTTGTCCAATTAGGGTTCAAACAAACAAACAAACAAACACACAAACAAACTGTGTTTTAGGATACAGCATGGATCTGACCCCAAATCCGTGTTAT
esiRNA cDNA target sequence
GCACTGAGCAGGAACATTGAAGAGTTGGGTGGTCGCACTGGTGTTAGCTGAAGATGGGAAAGACTCAAGCCATTGGGGTAAAGATAACCAGATTGATCCAATTGGCCATGGGAGCTTAGGCCATAGTCTTGGAAGTGAGCAGGACAAAGACCATGTTTTAGAGATGTGATAACTTCCTAGGACTAAGTTTACTAAACTACACTGAAGCTATTATACTTTCTAGATCAGAAAAATTATACACTACAGTTGAAGAGCTGAATTCTACTATGGATGGATGTTGTGAGCCCTTGCTTGGAAGCCTTCACCGTCTAGCTTCCCCAGGGTAGGAAAGGTCTCCCACATTATGCAATAATAAAATCAGCATCTGGGTCTTTGCAGCTGTCAGTTGTTCTTTAAACTCTAGGATCCATCTTTGGACCAAAAGTCTGGTCTGGGCCTAGGATGGCATTGGCCCTCGATGCTAGAGTTGGCTGCATTCTCTCC
Gene Information
mouse ... RSBN1L(242860)
Gene Information
mouse ... B230217C12Rik(68127)
Gene Information
mouse ... B230217C12Rik(68127)
Gene Information
mouse ... ATXN1L(52335), Atxn1l(52335)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_001080977.1
NCBI accession no.
NM_001080935.1
NCBI accession no.
NM_001080935.1
NCBI accession no.
NM_001080930.1
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)