Fortfahren mit
EHU140451
MISSION® esiRNA
targeting human USP47
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TAGGTGGCGTCAAGTCAACATATATGTTTGATCTGCTGTTGGAGACGAGAAAGCCTGATCAGGTTTTCCAATCTTATAAACCTGGAGAAGTGATGGTGAAAGTTCATGTTGTTGATCTAAAGGCAGAATCTGTAGCTGCTCCTATAACTGTTCGTGCTTACTTAAATCAGACAGTTACAGAATTCAAACAACTGATTTCAAAGGCCATCCATTTACCTGCTGAAACAATGAGAATAGTGCTGGAACGCTGCTACAATGATTTGCGTCTTCTCAGTGTCTCCAGTAAAACCCTGAAAGCTGAAGGATTTTTTAGAAGTAACAAGGTGTTTGTTGAAAGCTCCGAGACTTTGGATTACCAGATGGCCTTTGCAGACTCTCATTTATGGAAACTCCTGGATCGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... USP47(55031)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU143541EHU140551EHU018631
Gene Information
human ... USP47(55031)
Gene Information
human ... MCUB(55013), CCDC109B(55013)
Gene Information
human ... PLEKHB2(55041)
Gene Information
human ... FKBP14(55033)
esiRNA cDNA target sequence
TAGGTGGCGTCAAGTCAACATATATGTTTGATCTGCTGTTGGAGACGAGAAAGCCTGATCAGGTTTTCCAATCTTATAAACCTGGAGAAGTGATGGTGAAAGTTCATGTTGTTGATCTAAAGGCAGAATCTGTAGCTGCTCCTATAACTGTTCGTGCTTACTTAAATCAGACAGTTACAGAATTCAAACAACTGATTTCAAAGGCCATCCATTTACCTGCTGAAACAATGAGAATAGTGCTGGAACGCTGCTACAATGATTTGCGTCTTCTCAGTGTCTCCAGTAAAACCCTGAAAGCTGAAGGATTTTTTAGAAGTAACAAGGTGTTTGTTGAAAGCTCCGAGACTTTGGATTACCAGATGGCCTTTGCAGACTCTCATTTATGGAAACTCCTGGATCGG
esiRNA cDNA target sequence
GAGCACACTGCTGAGATGGAACACATGAAATCTTTGGTTCACAGACTATTTACAATCTTGCATTTAGAAGAGTCTCAGAAAAAGAGAGAGCACCATTTACTGGAGAAAATTGACCACCTGAAGGAACAGCTGCAGCCCCTTGAACAGGTGAAAGCTGGAATAGAAGCTCATTCGGAAGCCAAAACCAGTGGACTCCTGTGGGCTGGATTGGCACTGCTGTCCATTCAGGGTGGGGCACTGGCCTGGCTCACGTGGTGGGTGTACTCCTGGGATATCATGGAGCCAGTTACATACTTCATCACATTTGCAAATTCTATGGTCTTTTTTGCATACTTTATAGTCACTCGACAGGATTATACTTACTCAGCTGTTAAGAGTAGGCAATTTCTTCAGTTCTTCCACAAGAAATCAAAGCAACAGCACTTTGATGTGCAGCAATACAACAAGTTAAAAGAAGACCTTGCTAAGGCTAAAGAATCCCTGAAACAGGCG
esiRNA cDNA target sequence
GTTCGCAGGTGAAGAGATGGCGTTTGTGAAGAGTGGCTGGTTGCTGCGACAGAGTACTATTTTGAAGCGCTGGAAGAAGAACTGGTTTGATCTGTGGTCGGATGGTCACCTGATCTATTATGATGACCAGACTCGGCAGAATATCGAGGATAAGGTCCACATGCCAATGGACTGCATCAACATCCGCACGGGGCAGGAATGTCGGGATACTCAGCCCCCGGATGGAAAGTCAAAAGACTGCATGCTCCAGATTGTTTGTCGAGATGGGAAAACAATTAGTCTTTGTGCAGAAAGCACAGATGATTGCTTGGCCTGGAAATTTACACTCCAAGATTCTAGGACAAACACAGCGTATGTGGGCTCTGCAGTCATGACCGATGAGACATCCGTGGTTTCCTCAC
esiRNA cDNA target sequence
GGGATTTGATGTTGGTCCACTATGAAGGCTACTTAGAAAAGGACGGCTCCTTATTTCACTCCACTCACAAACATAACAATGGTCAGCCCATTTGGTTTACCCTGGGCATCCTGGAGGCTCTCAAAGGTTGGGACCAGGGCTTGAAAGGAATGTGTGTAGGAGAGAAGAGAAAGCTCATCATTCCTCCTGCTCTGGGCTATGGAAAAGAAGGAAAAGGTAAAATTCCCCCAGAAAGTACACTGATATTTAATATTGATCTCCTGGAGATTCGAAATGGACCAAGATCCCATGAATCATTCCAAGAAATGGATCTTAATGATGACTGGAAACTCTCTAAAGATGAGGTTAAAGCATATTTAAAGAAGGAGTTTGAAAAACATGGTGCGGTGGTGAATGAAAGTCATCATGATGCTTTGGTGGAGGAT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170242
Ensembl | human accession no.
ENSG00000005059
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115762
Ensembl | human accession no.
ENSG00000106080
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_017944
NCBI accession no.
NM_017918
NCBI accession no.
NM_001100623
NCBI accession no.
NM_017946
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)