Merck
EHU138481
MISSION® esiRNA
targeting human SOX11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGATGTTCGACCTGAGCTTGAATTTCTCTCAAAGCGCGCACAGCGCCAGCGAGCAGCAGCTGGGGGGCGGCGCGGCGGCCGGGAACCTGTCCCTGTCGCTGGTGGATAAGGATTTGGATTCGTTCAGCGAGGGCAGCCTGGGCTCCCACTTCGAGTTCCCCGACTACTGCACGCCGGAGCTGAGCGAGATGATCGCGGGGGACTGGCTGGAGGCGAACTTCTCCGACCTGGTGTTCACATATTGAAAGGCGCCCGCTGCTCGCTCTTTCTCTCGGAGGGTGCAGAGCTGGGTTCCTTGGGAGGAAGTTGTAGTGGTGATGATGATGATGATAATGATGATGATGATGGTGGTGTTGATGGTGGCGGTGGTAGGGTGGAGGGGAGAGAAGAAGATGCTGATGATATTGATAAGATGTCGTGACGCAAAGAAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SOX11(6664)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)