Fortfahren mit
EHU100211
MISSION® esiRNA
targeting human ZMYND8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTGAAGGAGCTGAGCGAGTCGGTCCAGCAACAGTCCACCCCTGTTCCTCTCATCTCTCCCAAGCGCCAGATTCGTAGCAGGTTCCAGCTGAATCTTGACAAGACCATAGAGAGTTGCAAAGCACAATTAGGCATAAATGAAATCTCGGAAGATGTCTATACGGCCGTAGAGCACAGCGATTCGGAGGATTCTGAGAAGTCAGATAGTAGCGATAGTGAGTATATCAGTGATGATGAGCAGAAGTCTAAGAACGAGCCAGAAGACACAGAGGACAAAGAAGGTTGTCAGATGGACAAAGAGCCATCTGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZMYND8(23613)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU049011EHU140661EHU030081
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101040
Ensembl | human accession no.
ENSG00000107130
Ensembl | human accession no.
ENSG00000066185
Ensembl | human accession no.
ENSG00000141497
esiRNA cDNA target sequence
TTTGAAGGAGCTGAGCGAGTCGGTCCAGCAACAGTCCACCCCTGTTCCTCTCATCTCTCCCAAGCGCCAGATTCGTAGCAGGTTCCAGCTGAATCTTGACAAGACCATAGAGAGTTGCAAAGCACAATTAGGCATAAATGAAATCTCGGAAGATGTCTATACGGCCGTAGAGCACAGCGATTCGGAGGATTCTGAGAAGTCAGATAGTAGCGATAGTGAGTATATCAGTGATGATGAGCAGAAGTCTAAGAACGAGCCAGAAGACACAGAGGACAAAGAAGGTTGTCAGATGGACAAAGAGCCATCTGC
esiRNA cDNA target sequence
GAGAAGGAGGTCCAGCAGTGGTACAAAGGCTTCATCAAGGACTGCCCCAGTGGGCAGCTGGATGCGGCAGGCTTCCAGAAGATCTACAAGCAATTCTTCCCGTTCGGAGACCCCACCAAGTTTGCCACATTTGTTTTCAACGTCTTTGATGAAAACAAGGACGGGCGAATTGAGTTCTCCGAGTTCATCCAGGCGCTGTCGGTGACCTCACGGGGAACCCTGGATGAGAAGCTACGGTGGGCCTTCAAGCTCTACGACTTGGACAATGATGGCTACATCACCAGGAATGAGATGCTGGACATTGTGGATGCCATTTACCAGATGGTGGGGAATACCGTGGAGCTCCCAGAGGAGGAGAACACTCCTGAGAAGAGGGTGGACCGGATCTTTGCCATGATGGAT
esiRNA cDNA target sequence
TCTATTCCAAGCCCAGTGGACAGTCCTCAAATCAACTGACTGTAGTAATGCCACCCACTCTTTACTGCATCGGAATCTGGGACTTCTCTATATAGCTAAGAAAAACTATGAAGAGGCCCGTTATCATCTGGCCAATGATATTTATTTTGCCAGTTGTGCATTTGGAACAGAGGACATTAGGACTTCAGGAGGCTACTTCCACCTGGCTAATATATTCTATGACCTTAAAAAGTTGGACCTGGCAGACACATTGTACACCAAGGTCTCTGAGATCTGGCATGCATATTTGAACAATCACTATCAAGTCCTCTCACAGGCTCACATCCAACAAATGGATTTACTGGGCAAACTATTTGAGAATGACACTGGCTTGGATGAAGCCCAAGAAGCAGAAGCCATTC
esiRNA cDNA target sequence
TGGGCATTGATCTGCTAGTGGATGGAGCCCAGGGAACCGCAAGCTGGGGCTCAGGGACCAAGGACCTGGCTCCTTGGGCCTATGCTCTCCTCTGTCACAGCATGGCCTGTCCCATGGGCTCTGGGGATCCCCGAAAGCCCCGACAGCTTACTGTGGGAGATGCCCGGCTGCATCGAGAGCTGGAGAGCTTGGTCCCAAGGCTAGGTGTGAAGTTAGCCAAAACCCCAATGCGGACATGGGGTCCCCGGCCAGGCTTCACCTTTGCTTCCCTTCGTGCTCGAACCTGCCATGTGTGTCACAGGCACAGCTTTGAAGCGAAGCTGACACCTTGCCCCCAGTGTAGTGCTGTCTTGTATTGTGGAGAGGCTTGTCTCCGGGCTGACTGGCAGCGGTGCCCAGATGATGTGAGTCACCG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... ZMYND8(23613)
Gene Information
human ... NCS1(23413), FREQ(23413)
Gene Information
human ... ZMYND12(84217)
Gene Information
human ... ZMYND15(84225)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_012408
NCBI accession no.
NM_014286
NCBI accession no.
NM_001146192
NCBI accession no.
NM_032265
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)