Fortfahren mit
EHU094591
MISSION® esiRNA
targeting human MYB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGGCAGTAGAGCTTGGACAGAAAGAAAAGAAACTTGGTGTTAGGTAATTGACTATGCACTAGTATTTCAGACTTTTTAATTTTATATATATATACATTTTTTTTCCTTCTGCAATACATTTGAAAACTTGTTTGGGAGACTCTGCATTTTTTATTGTGGTTTTTTTGTTATTGTTGGTTTATACAAGCATGCGTTGCACTTCTTTTTTGGGAGATGTGTGTTGTTGATGTTCTATGTTTTGTTTTGAGTGTAGCCTGACTGTTTTATAATTTGGGAGTTCTGCATTTGATCCGCATCCCCTGTGGTTTCTAAGTGTATGGTCTCAGAACTGTTGCATGGATCCTGTGTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MYB(4602)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU051201EHU099391EHU021051
Gene Information
human ... MYB(4602)
Gene Information
human ... MYBL1(4603)
Gene Information
human ... NFYC(4802)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000118513
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185697
Ensembl | human accession no.
ENSG00000066136
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136997
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GGGCAGTAGAGCTTGGACAGAAAGAAAAGAAACTTGGTGTTAGGTAATTGACTATGCACTAGTATTTCAGACTTTTTAATTTTATATATATATACATTTTTTTTCCTTCTGCAATACATTTGAAAACTTGTTTGGGAGACTCTGCATTTTTTATTGTGGTTTTTTTGTTATTGTTGGTTTATACAAGCATGCGTTGCACTTCTTTTTTGGGAGATGTGTGTTGTTGATGTTCTATGTTTTGTTTTGAGTGTAGCCTGACTGTTTTATAATTTGGGAGTTCTGCATTTGATCCGCATCCCCTGTGGTTTCTAAGTGTATGGTCTCAGAACTGTTGCATGGATCCTGTGTT
esiRNA cDNA target sequence
TCCTGGACAGAAGAGGAGGACAGGATCATCTATGAAGCACATAAGCGGTTGGGAAATCGTTGGGCAGAAATTGCCAAACTACTTCCAGGAAGGACTGATAATTCTATCAAAAATCATTGGAATTCTACTATGCGAAGAAAAGTGGAACAGGAGGGCTATTTACAAGATGGAATAAAATCAGAACGATCTTCATCTAAACTTCAACACAAACCTTGTGCAGCTATGGATCATATGCAAACCCAGAATCAGTTTTACATACCTATCCCTGGGTATCAGTATGTGTCACCTGAAGGCAATTGTATAGAACATGTTCAGCCTACTTCTGCCTTTATTCAGCAACCCTTCATTGATGAAGATCCTGATAAGGAAAAGAAAATAAAGGAACTTGAGATGCTTCTTATGTCAGCTGAGAATGAAGTTAGAAGAAAGCGAATTCCATCACAGCCTGGAAG
esiRNA cDNA target sequence
AAAGACTTCCGAGTGCAGGAACTCCCACTGGCTCGTATTAAGAAGATTATGAAACTGGATGAAGATGTGAAGATGATCAGTGCAGAAGCGCCTGTACTCTTTGCCAAGGCAGCCCAGATTTTTATCACAGAGTTGACTCTTCGAGCCTGGATTCACACAGAAGATAACAAGCGCCGGACTCTACAGAGAAATGATATCGCCATGGCAATTACAAAATTTGATCAGTTTGATTTTCTCATCGATATTGTTCCAAGAGATGAACTGAAACCTCCAAAGCGTCAGGAGGAGGTGCGCCAGTCTGTAACTCCTGCCGAGC
esiRNA cDNA target sequence
CAGATCAGCAACAACCGAAAATGCACCAGCCCCAGGTCCTCGGACACCGAGGAGAATGTCAAGAGGCGAACACACAACGTCTTGGAGCGCCAGAGGAGGAACGAGCTAAAACGGAGCTTTTTTGCCCTGCGTGACCAGATCCCGGAGTTGGAAAACAATGAAAAGGCCCCCAAGGTAGTTATCCTTAAAAAAGCCACAGCATACATCCTGTCCGTCCAAGCAGAGGAGCAAAAGCTCATTTCTGAAGAGGACTTGTTGCGGAAACGACGAGAACAGTTGAAACACAAACTTGAACAGCTACGGAACTCTTGTGCGTAAGGAAAAGTAAGGAAAACGATTCCTTCTAACAGAAATGTCCTGAGCAATCACCTATGAACTTGTTTCAAATGCATGATCAAATGCAACCTCACAACCTTGGCTGAG
NCBI accession no.
NM_005375
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_014223
NCBI accession no.
NM_002467
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)