Fortfahren mit
EHU094041
MISSION® esiRNA
targeting human MLXIPL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTCTTCTCTCCCAGGTTTCCCTTCCCCACCGTCCCTCCTGCCCCAGGAGTGTCTCCGCTGCCTGCTCCTGCAGCCTTCCCACCCACCCCACAGTCTGTCCCCAGCCCAGCCCCCACCCCCTTCCCCATAGAGCTTCTACCCTTGGGGTATTCGGAGCCTGCCTTTGGGCCTTGCTTCTCCATGCCCAGAGGCAAGCCCCCCGCCCCATCCCCTAGGGGACAGAAAGCCAGCCCCCCTACCTTAGCCCCTGCCACTGCCAGTCCCCCCACCACTGCGGGGAGCAACAACCCCTGCCTCACACAGCTGCTCACAGCAGCTAAGCCGGAGCAAGCCCTGGAGCCACCACTTGTATCCAGCACCCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MLXIPL(51085)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU091791EHU095661EHU099151
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... MLXIPL(51085)
Gene Information
human ... TRNT1(51095)
Gene Information
human ... POLR1D(51082)
Gene Information
human ... TRNT1(51095)
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTCTTCTCTCCCAGGTTTCCCTTCCCCACCGTCCCTCCTGCCCCAGGAGTGTCTCCGCTGCCTGCTCCTGCAGCCTTCCCACCCACCCCACAGTCTGTCCCCAGCCCAGCCCCCACCCCCTTCCCCATAGAGCTTCTACCCTTGGGGTATTCGGAGCCTGCCTTTGGGCCTTGCTTCTCCATGCCCAGAGGCAAGCCCCCCGCCCCATCCCCTAGGGGACAGAAAGCCAGCCCCCCTACCTTAGCCCCTGCCACTGCCAGTCCCCCCACCACTGCGGGGAGCAACAACCCCTGCCTCACACAGCTGCTCACAGCAGCTAAGCCGGAGCAAGCCCTGGAGCCACCACTTGTATCCAGCACCCT
esiRNA cDNA target sequence
TGGCCTCATTATTCAAAGTACAAGATGATGTCACAAAATTGGATTTGAGGTTGAAGATCGCAAAAGAGGAGAAAAACCTTGGCTTATTTATAGTTAAAAATAGGAAAGATTTAATTAAAGCAACAGATAGTTCAGACCCATTGAAACCCTATCAAGACTTCATTATAGATTCTAGGGAACCTGATGCAACTACTCGTGTATGTGAACTACTGAAGTACCAAGGAGAGCACTGTCTCCTAAAGGAAATGCAGCAGTGGTCCATTCCTCCATTTCCTGTAAGTGGCCATGACATCAGAAAAGTGGGCATTTCTTCAGGAAAAGAAATTGGGGCTCTATTACAACAGTTGCGAGAACAGTGGAAAAAAAGTGGTTACCAAATGGAAAAAGATGAACTTCTGAG
esiRNA cDNA target sequence
TGCACGAGGAAGACCATACCCTAGGAAATTCTCTACGTTACATGATCATGAAGAACCCGGAAGTGGAATTTTGTGGTTACACTACGACCCATCCTTCAGAGAGCAAAATTAATTTACGCATTCAGACTCGAGGTACCCTTCCAGCTGTTGAGCCATTTCAGAGAGGCCTGAATGAGCTCATGAATGTCTGCCAACATGTGCTTGACAAGTTTGAGGCCAGCATAAAGGACTATAAGGATCAAAAAGCAAGCAGAAATGAATCCACATTCTAGTCCTTTATGCAGTATACAAGGAGAACTGTCCTGTAGGATATTCTCTTCCTGATGGTGCAGAACCCAGAAT
esiRNA cDNA target sequence
TGAGGTTGAAGATCGCAAAAGAGGAGAAAAACCTTGGCTTATTTATAGTTAAAAATAGGAAAGATTTAATTAAAGCAACAGATAGTTCAGACCCATTGAAACCCTATCAAGACTTCATTATAGATTCTAGGGAACCTGATGCAACTACTCGTGTATGTGAACTACTGAAGTACCAAGGAGAGCACTGTCTCCTAAAGGAAATGCAGCAGTGGTCCATTCCTCCATTTCCTGTAAGTGGCCATGACATCAGAAAAGTGGGCATTTCTTCAGGAAAAGAAATTGGGGCTCTATTACAACAGTTGCGAGAACAGTGGAA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000009950
Ensembl | human accession no.
ENSG00000072756
Ensembl | human accession no.
ENSG00000186184
Ensembl | human accession no.
ENSG00000072756
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_032954
NCBI accession no.
NM_182916
NCBI accession no.
NM_152705
NCBI accession no.
NM_182916
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)