Fortfahren mit
EHU072371
MISSION® esiRNA
targeting human SEPT5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAACACACGGTGGACATTGAGGAGAAGGGAGTCAAGCTGAAGCTCACCATCGTGGACACGCCGGGATTCGGGGACGCTGTCAACAACACCGAGTGCTGGAAGCCCATCACCGACTATGTGGACCAGCAGTTTGAGCAGTACTTCCGTGATGAGAGCGGCCTCAACCGAAAGAACATCCAAGACAACCGAGTGCACTGCTGCCTATACTTCATCTCCCCCTTCGGGCATGGGCTGCGGCCAGTGGATGTGGGTTTCATGAAGGCATTGCATGAGAAGGTCAACATCGTGCCTCTCATCGCCAAAGCTGACTGTCTTGTCCCCAGTGAGATCCGGAAGCTGAAGGAGCGGATCCGGGAGGAGATTGACAAGTTTGGGATCCATGTATACCAGTTCCCTGAGTGTGACTCGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SEPT5(5413)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU160101EHU160321EHU022881
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... SEPT5(5413)
Gene Information
human ... POU6F1(5463)
Gene Information
human ... POLB(5423)
Gene Information
human ... GSAP(54103), PION(54103)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184702
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184271
Ensembl | human accession no.
ENSG00000070501
Ensembl | human accession no.
ENSG00000186088
esiRNA cDNA target sequence
AAACACACGGTGGACATTGAGGAGAAGGGAGTCAAGCTGAAGCTCACCATCGTGGACACGCCGGGATTCGGGGACGCTGTCAACAACACCGAGTGCTGGAAGCCCATCACCGACTATGTGGACCAGCAGTTTGAGCAGTACTTCCGTGATGAGAGCGGCCTCAACCGAAAGAACATCCAAGACAACCGAGTGCACTGCTGCCTATACTTCATCTCCCCCTTCGGGCATGGGCTGCGGCCAGTGGATGTGGGTTTCATGAAGGCATTGCATGAGAAGGTCAACATCGTGCCTCTCATCGCCAAAGCTGACTGTCTTGTCCCCAGTGAGATCCGGAAGCTGAAGGAGCGGATCCGGGAGGAGATTGACAAGTTTGGGATCCATGTATACCAGTTCCCTGAGTGTGACTCGG
esiRNA cDNA target sequence
AGTCATTACCAGCGCCATTCCCAGCATGCCAGGGATCAGCAGTCAGATCCTCACCAATGCTCAGGGACAGGTTATTGGAACCCTTCCATGGGTAGTGAACTCAGCTAGTGTGGCGGCCCCAGCACCAGCCCAAAGCCTGCAGGTCCAGGCCGTGACCCCCCAGCTGTTGTTGAACGCCCAGGGCCAGGTGATTGCGACCCTGGCTAGCAGCCCCCTGCCTCCACCTGTGGCTGTCCGGAAGCCAAGCACACCTGAGTCCCCTGCTAAGAGTGAGGTGCAGCCCATCCAGCCCACACCAACCGTGCCCCAGCCTGCTGTGGTCATTGCCAGCCCAGCTCCAGCCGCCAAGCCATCTGCCTCTGCTCCTATCCCAATTACCTGCTCAGAGACCCCCACCGTCAGCCAGTTGGTGTCCAAGCCACATACTCCA
esiRNA cDNA target sequence
ATTCGGCAGGATGATACGAGTTCATCCATCAATTTCCTGACTCGAGTTAGTGGCATTGGTCCATCTGCTGCAAGGAAGTTTGTAGATGAAGGAATTAAAACACTAGAAGATCTCAGAAAAAATGAAGATAAATTGAACCATCATCAGCGAATTGGGCTGAAATATTTTGGGGACTTTGAAAAAAGAATTCCTCGTGAAGAGATGTTACAAATGCAAGATATTGTACTAAATGAAGTTAAAAAAGTGGATTCTGAATACATTGCTACAGTCTGTGGCAGTTTCAGAAGAGGTGCAGAGTCCAGTGGTGACATGGATGTTCTCCTGACCCATCCCAGCTTCACTTCAGAATCAACCAAACAGCCAAAACTGTTACATCAGGTTGTGGAGCAGTTACAAAAGGTTCATTTTATCACAGATACCCTGTCAAAGGGTGAGACAAAGTTCATGGGTGTTTGCC
esiRNA cDNA target sequence
TGGGTCACACATGACAAAGGGCATTACTTTTCTCAACCTTGACTATTATGTGGCTGTTTACTTACCTGGTCATTTCTTCCACCTACTTAATGTTCAACATCCAGACCTGATCTGCCACAATCTCTTTCTGACAGGAAATAATGAAATGATTGATATGCTACCTCATTGCCCTTTACAGTCATTGTCAGGGTCCCTGGTATTGGATTGTTGTTCTGGAAAGCTCTATAGAGCACTGCTCAGCCAGTCGTCTTTATTACAGCTTCTGCAGAACACTTGCTTAGACTGTGAGAAGATGGCTGCGTTGCACTGCGCGCTCTACTGCGGTCAAGGTGCGCAGTTCCTGGAAGCCCAGATTATTCAGTGGATTTCTGAGAATGTCTCTGCCTGCCATTCATTTGACCTCATTCAGGAATTTATAATTGCTTCTTCATACTGGAGTGTATATTCAGAGACAAGTAACATGGACAAACTATTGCCACATTCCTCAGTGCTCAC
NCBI accession no.
NM_002688
NCBI accession no.
NR_026893
NCBI accession no.
NM_002690
NCBI accession no.
NM_017439
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)