Fortfahren mit
EHU052201
MISSION® esiRNA
targeting human C8ORF86
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGCCCAGAACTCCTGAATTAGAAACCCTGGGGTGGGACAAGCAAGCCGTGCTTTCTGGGGCACAGGTGATTCTGGTGTGTGCTGAAGTTTAAGAACCACTGGCCGAGAACATTCTTAGGTCTGCTCTTCTTTTGCCCGGCCCCTCCCTCGCGGAGGAATTCCTTCTTATTCCTCTCTGAAGAGTGGCTGCTGCCAAAAAACGTTTGTGAGATGGCCTGGGTTTTCTTTGTTGATTTATCATTTAGTTTGGAAGAAATCAGAAGTCTCTTTAAGAAGCCAATTTGAAACATTCACCCCATGGGAACAGTTCTGGATGAAGTCAGAAGATCTGGAGGCAGCGCAGTAACACACGTAGGTTTTCTGGCCATATGGACATTTCAGAGAAAACAACGCACAGAGGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU036061EHU049971EHU121791
Gene Information
human ... C8ORF86(389649), AC087623.21(389649)
Gene Information
human ... TEX33(339669), C22orf33(339669)
Gene Information
human ... C11ORF88(399949), C11orf88(399949)
Gene Information
human ... NUGGC(389643), C8orf80(389643)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196166
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185264
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183644
Ensembl | human accession no.
ENSG00000189233
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CGCCCAGAACTCCTGAATTAGAAACCCTGGGGTGGGACAAGCAAGCCGTGCTTTCTGGGGCACAGGTGATTCTGGTGTGTGCTGAAGTTTAAGAACCACTGGCCGAGAACATTCTTAGGTCTGCTCTTCTTTTGCCCGGCCCCTCCCTCGCGGAGGAATTCCTTCTTATTCCTCTCTGAAGAGTGGCTGCTGCCAAAAAACGTTTGTGAGATGGCCTGGGTTTTCTTTGTTGATTTATCATTTAGTTTGGAAGAAATCAGAAGTCTCTTTAAGAAGCCAATTTGAAACATTCACCCCATGGGAACAGTTCTGGATGAAGTCAGAAGATCTGGAGGCAGCGCAGTAACACACGTAGGTTTTCTGGCCATATGGACATTTCAGAGAAAACAACGCACAGAGGC
esiRNA cDNA target sequence
TCCTAACAACATTCGCCACAAGTTTGGGAGCAATGTGGTGGACCAGCTGGTCTCCGAGGAGCAGGCTCAAAAGGCTATTGATGAAGTCTTCGAGGGCCAGAAAAGGGCAAGCTCATGGCCCAGCAGGACCCAGAATCCTGTGGAAATCTCCTCCGTCTTCTCAGACTACTATGACCTCGGCTACAACATGCGGTCAAACTTGTTTCGAGGGGCTGCTGAGGAGACAAAGAGCCTCATGAAGGCTTCTTACACACCAGAGGTCATTGAGAAATCAGTGAGGGACTTAGAACACTGGCATGGCAGGAAGACGGATGATCTGGGGCGGTGGCACCAGAAAAATGCTATGAACCTGAACTTGCAGAAAGCACTGGAAGAGAAATATGGAGAAAACAGCAAATCCAAGAGCTCCAA
esiRNA cDNA target sequence
GCAGAGGGTCTGAAAACAGCCACTCCTCGCAGTCTTTTCACCTTGCGAGTAACAAAAATAGAGACATCTTTGCCGAAGCCCTAAAGATACAGGAATCTGAGGAGAAAGTAAAGTATCTCCAAAAGACAAGGTCTCACTCTGTCACCCAGAATGAAGTGCAGTGGCATGATCATGGCTCACTGCAGCCTCAACTTTCTCGGATTCAGGCTAAAACAAGAGAAGAGATTCTCCAACTCTTAAGAAAACAAAGAGAAGAAAGGATCTCGAAAGAACTGATTTCCCTTCCGTATAAACCAAAAGCCAAAGAACACAAAGCAAAGAAAGTGGTATCAGAGTCAGATAAAGAGGACCAAGAAGAAGTCAAAACTTTGGACTAATTTGCTTGACACATGGCAGAGGATG
esiRNA cDNA target sequence
TCCCTGCAGGAGAAAATGACAGAAATTGGGATAAGAAGTGGCTGGAAATATGATAGCTGCAAAAAAAATTTCCTGATCCAGGAGATAAGTGCCATCCTCGGGGGCCTGGAGGACCACATCCTCAGAAGGAAGAGGAGGATCTACGAGTCCCTCACTGCCTCTGTCCAGAGTGACCTGAAGCTCTGTTACGAAGAGGCAGCTCAGATCACGGGCAAAAAAGCGTGTGAGCGGATGAAAGATGCCATCAGAAGAGGAGTGGACCGGCAGGTGGCTGAGGGCATGTTTGAAAGGGCCCAGGAAAGGATGCAGCACCAGTTTCAGCAGCTGAAGACTGGAATCGTGGAGAAGGTGAAGGGCAGCATCACCACTATGCTGGCCCTTGCTTCGTCCCAGGGGGATGGCCTCTACAAGGAGCTTGCAGATGTCGGGAGTGAATACAAGGAGATGGAGAAGCTGC
NCBI accession no.
NM_207412
NCBI accession no.
NM_178552
NCBI accession no.
NM_001100388
NCBI accession no.
NM_001010906
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)