Fortfahren mit
EHU048871
MISSION® esiRNA
targeting human RCOR1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCGAGGATGAACTGGAAGAGGCAAATGGAAACAATCCCATTGACATTGAGGTTGATCAAAACAAGGAAAGCAAAAAGGAGGTTCCCCCTACTGAGACAGTTCCTCAGGTCAAAAAAGAAAAACATAGCACACAAGCTAAAAATAGAGCAAAAAGGAAACCTCCAAAAGGAATGTTTCTTTCTCAAGAAGATGTGGAGGCTGTTTCTGCCAATGCCACTGCTGCTACCACGGTGCTGAGACAACTAGACATGGAATTGGTTTCAGTCAAACGACAGATCCAGAATATTAAACAGACAAACAGTGCTCTCAAAGAAAAACTTGATGGTGGAATAGAACCATATCGACTTCCAGAGGTCATTCAGAAATGTAATGCACGTTGGACTACAGAAGAGCAGCTTCTCGCCGTACAAGCCATCAGGAAATATGGCCGAGATTTTCAGGCAATCTCAGACGTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RCOR1(23186)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU031001EHU122641EHU020501
Gene Information
human ... RCOR1(23186)
Gene Information
human ... RCOR2(283248)
Gene Information
human ... RFTN1(23180)
Gene Information
human ... MESDC2(23184)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000089902
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167771
Ensembl | human accession no.
ENSG00000131378
Ensembl | human accession no.
ENSG00000117899
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCGAGGATGAACTGGAAGAGGCAAATGGAAACAATCCCATTGACATTGAGGTTGATCAAAACAAGGAAAGCAAAAAGGAGGTTCCCCCTACTGAGACAGTTCCTCAGGTCAAAAAAGAAAAACATAGCACACAAGCTAAAAATAGAGCAAAAAGGAAACCTCCAAAAGGAATGTTTCTTTCTCAAGAAGATGTGGAGGCTGTTTCTGCCAATGCCACTGCTGCTACCACGGTGCTGAGACAACTAGACATGGAATTGGTTTCAGTCAAACGACAGATCCAGAATATTAAACAGACAAACAGTGCTCTCAAAGAAAAACTTGATGGTGGAATAGAACCATATCGACTTCCAGAGGTCATTCAGAAATGTAATGCACGTTGGACTACAGAAGAGCAGCTTCTCGCCGTACAAGCCATCAGGAAATATGGCCGAGATTTTCAGGCAATCTCAGACGTG
esiRNA cDNA target sequence
GAACCAATTACCAGGCCGTAATTCCGGAGTGCAAGCCTGAGAGCCCCGCACGCTACAGCAACAAGGAGCTGAAGGGGATGCTGGTGTGGTCACCCAACCACTGTGTGTCAGATGCCAAGCTTGACAAGTACATTGCGATGGCCAAGGAGAAGCATGGCTACAACATTGAGCAGGCGCTGGGCATGCTTCTGTGGCATAAGCACGATGTGGAGAAGTCGCTGGCCGACCTGGCCAACTTCACCCCATTCCCTGACGAGTGGACAGTAGAGGACAAGGTGCTGTTTGAACAGGCCTTTGGCTTCCATGGCAAATGCTTCCAGCGGATCCAGCAGATGCTGCCTGACAAGTTGATTCCCAGCCTGGTGAAATACTACTACTCTTGGAAGAAGACCCGCAGCCGAACTAGTGTGATGGACAGACAGGCCCGGCGGCTGGGGGGCCGCAAGGACAAAGAAGACAGTGATGAGCTCGAAGAGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCTGGTGAACGCAGTCTTCTACCTTGGAATAGTGAATGATTCCTTACATGGCTTGACAGATGGAGTATTCATCTTTGAAGCTGTTTCCACAGAAGATAGCAAAACCATACAGGGCTATGATGCTATTGTGGTTGAACAATGGACAGTCCTGGAAGGTGTCGAAGTGCAGACAGACTACGTGCCCCTGCTGAACTCGCTGGCGGCCTATGGCTGGCAGCTCACCTGTGTGCTACCAACTCCCGTCGTCAAGACTACCAGCGAGGGGAGTGTATCCACCAAGCAGATTGTCTTTCTTCAGAGACCTTGTCTACCTCAGAAAATCAAGAAGAAGGAATCGAAGTTTCAGTGGCGATTCTCCAGAGAAGAAATGCACAACAGGCAGATGAGGAAATCAAAAGGTAAACTCAGTGCCAGAGACAAACAACAAGCAGAAGAAAATGAGAAGAACTTAGAAGACCAGTCTTCCAAAGCTGGAGACATGGGAAA
esiRNA cDNA target sequence
CTCCCCGGAAGAAGAAGAAGGATATTCGCGATTACAATGATGCAGACATGGCGCGTCTTCTGGAGCAATGGGAGAAAGATGATGACATTGAAGAAGGAGATCTTCCAGAGCACAAGAGACCTTCAGCACCTGTCGACTTCTCAAAGATAGACCCAAGCAAGCCTGAAAGCATATTGAAAATGACGAAAAAAGGGAAGACTCTCATGATGTTTGTCACTGTATCAGGAAGCCCTACTGAGAAGGAGACAGAGGAAATTACGAGCCTCTGGCAGGGCAGCCTTTTCAATGCCAACTATGACGTCCAGAGGTTCATTGTGGGATCAGACCGTGCTATCTTCATGCTTCGCGATGGGAGCTACGCCTGGGAGATCAAGGACTTTTTGGTCGGTCAAGACAGGTGTGCTGATGTAACTCTGGAGGGCC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_015156
NCBI accession no.
NM_173587
NCBI accession no.
NM_015150
NCBI accession no.
NM_015154
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)