Fortfahren mit
EHU048481
MISSION® esiRNA
targeting human DCT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCCTACAGGGCCATAGATTTCTCACATCAAGGACCTGCATTTGTTACCTGGCACCGGTACCATTTGTTGTGTCTGGAAAGAGATCTCCAGCGACTCATTGGCAATGAGTCTTTTGCTTTGCCCTACTGGAACTTTGCCACTGGGAGGAACGAGTGTGATGTGTGTACAGACCAGCTGTTTGGGGCAGCGAGACCAGACGATCCGACTCTGATTAGTCGGAACTCAAGATTCTCCAGCTGGGAAACTGTCTGTGATAGCTTGGATGACTACAACCACCTGGTCACCTTGTGCAATGGAACCTATGAAGGTTTGCTGAGAAGAAATCAAATGGGAAGAAACAGCATGAAATTGCCAACCTTAAAAGACATACGAGATTGCCTGTCTCTCCAGAAGTTTGACAATCCTCCCTTCTTCCAGAACTCTACCTTCAGTTTCAGGAATGCTTTGGAAGGGTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DCT(1638)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU027161EHU086921EHU143821
description
targeting human DCT
description
targeting human ECI1
description
targeting human DCTD
description
targeting human DBP
Gene Information
human ... DCT(1638)
Gene Information
human ... ECI1(1632), DCI(1632)
Gene Information
human ... DCTD(1635)
Gene Information
human ... DBP(1628)
esiRNA cDNA target sequence
CCCCTACAGGGCCATAGATTTCTCACATCAAGGACCTGCATTTGTTACCTGGCACCGGTACCATTTGTTGTGTCTGGAAAGAGATCTCCAGCGACTCATTGGCAATGAGTCTTTTGCTTTGCCCTACTGGAACTTTGCCACTGGGAGGAACGAGTGTGATGTGTGTACAGACCAGCTGTTTGGGGCAGCGAGACCAGACGATCCGACTCTGATTAGTCGGAACTCAAGATTCTCCAGCTGGGAAACTGTCTGTGATAGCTTGGATGACTACAACCACCTGGTCACCTTGTGCAATGGAACCTATGAAGGTTTGCTGAGAAGAAATCAAATGGGAAGAAACAGCATGAAATTGCCAACCTTAAAAGACATACGAGATTGCCTGTCTCTCCAGAAGTTTGACAATCCTCCCTTCTTCCAGAACTCTACCTTCAGTTTCAGGAATGCTTTGGAAGGGTT
esiRNA cDNA target sequence
GACAACCCCAGGTACTGCATAGGACTCAATGAGACCCAGCTGGGCATCATCGCCCCTTTCTGGTTGAAAGACACCCTGGAGAACACCATCGGGCACCGGGCGGCGGAGCGTGCCCTGCAGCTGGGGCTGCTCTTCCCGCCGGCGGAGGCCCTGCAGGTGGGCATAGTGGACCAGGTGGTCCCGGAGGAGCAGGTGCAGAGCACTGCGCTGTCAGCGATAGCCCAGTGGATGGCCATTCCAGACCATGCTCGACAGCTGACCAAGGCCATGATGCGAAAGGCCACGGCCAGCCGCCTGGTCACGCAGCGCGATGCGGACGTGCAGAACTTCGTCAGCTTCATCTCCAAAGACTCCATCCAGAAGTCCCTGCAGATGTACTTAGAGAGGCTCAAAGAAGAAAAAGGCTAACGATTGGGCT
esiRNA cDNA target sequence
AATTCGACCGATGTGAAAGGCTGTAGTATGTATGTTGCCTTGTTCCCTTGTAATGAATGCGCTAAGCTCATCATCCAGGCAGGTATAAAAGAAGTGATTTTCATGTCTGATAAATACCATGATAGTGACGAGGCAACTGCTGCGAGGCTCCTGTTTAATATGGCCGGGGTGACATTCCGGAAATTCATACCGAAGTGCAGCAAGATTGTCATTGACTTTGATTCAATTAACAGCAGACCGAGTCAAAAGCTTCAGTGAGTTACATCTCATTCAATCTCCAGAAGATTGGGATTATCGTCTTCTAAGAGGTTGCTAATGCCTTTCATCTTGAAGTTACACATAACTTCTTACTAGCCAGTATGGCAAAAGTAGGCATCTAAAGAATATAAAGCCTCAAATCTTCCTTACTGTCTCTCTTGTCACATGGAATC
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCTGATCTTGCCCTATCAAGCATTCCTGGCCACGAGACCTTTGACCCTCGAAGACATCGCTTCTCAGAAGAGGAACTTAAGCCCCAGCCAATCATGAAGAAGGCAAGAAAAATCCAGGTGCCGGAGGAGCAGAAGGATGAGAAATACTGGAGCCGGCGGTACAAGAACAACGAGGCAGCCAAGCGGTCCCGTGACGCCCGGCGGCTCAAGGAGAACCAGATATCGGTGCGGGCGGCCTTCCTGGAGAAGGAGAACGCCCTGCTGCGGCAGGAAGTTGTGGCCGTGCGCCAGGAGCTGTCCCACTACCGCGCCGTGCTGTCCCGATACCAGGCCCAGCACGGGGCCCTGTGAGGCTGCCCCACATCCCCACCTGGCGGAGCTCTCCTCCGCCTTGCTGAGACTTACGCCCTGTTCCCT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000080166
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167969
Ensembl | human accession no.
ENSG00000129187
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105516
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)