Fortfahren mit
EHU045201
MISSION® esiRNA
targeting human IL2RG
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGGCTGTCAGTTGCAAAAAAAGGAGATCCACCTCTACCAAACATTTGTTGTTCAGCTCCAGGACCCACGGGAACCCAGGAGACAGGCCACACAGATGCTAAAACTGCAGAATCTGGTGATCCCCTGGGCTCCAGAGAACCTAACACTTCACAAACTGAGTGAATCCCAGCTAGAACTGAACTGGAACAACAGATTCTTGAACCACTGTTTGGAGCACTTGGTGCAGTACCGGACTGACTGGGACCACAGCTGGACTGAACAATCAGTGGATTATAGACATAAGTTCTCCTTGCCTAGTGTGGATGGGCAGAAACGCTACACGTTTCGTGTTCGGAGCCGCTTTAACCCACTCTGTGGAAGTGCTCAGCATTGGAGTGAATGGAGCCACCCAATCCACTGGGGGAGCAATACTTCAAAAGAGAATCCTTTCCTGTTTGCATTGGAAGCCGTGGTTATCTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2RG(3561)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU079431EHU046621EHU114491
Ensembl | human accession no.
ENSG00000147168
Ensembl | human accession no.
ENSG00000124334
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136244
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168214
Gene Information
human ... IL2RG(3561)
Gene Information
human ... IL9R(3581)
Gene Information
human ... IL6(3569)
Gene Information
human ... RBPJ(3516), RBPSUH(3516)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CTGGCTGTCAGTTGCAAAAAAAGGAGATCCACCTCTACCAAACATTTGTTGTTCAGCTCCAGGACCCACGGGAACCCAGGAGACAGGCCACACAGATGCTAAAACTGCAGAATCTGGTGATCCCCTGGGCTCCAGAGAACCTAACACTTCACAAACTGAGTGAATCCCAGCTAGAACTGAACTGGAACAACAGATTCTTGAACCACTGTTTGGAGCACTTGGTGCAGTACCGGACTGACTGGGACCACAGCTGGACTGAACAATCAGTGGATTATAGACATAAGTTCTCCTTGCCTAGTGTGGATGGGCAGAAACGCTACACGTTTCGTGTTCGGAGCCGCTTTAACCCACTCTGTGGAAGTGCTCAGCATTGGAGTGAATGGAGCCACCCAATCCACTGGGGGAGCAATACTTCAAAAGAGAATCCTTTCCTGTTTGCATTGGAAGCCGTGGTTATCTC
esiRNA cDNA target sequence
CTCCCTTCTGTCCTCAGCAAGGCTCGGTCCTGGACATTCTAGGTCCCTGACTCGCCAGATGCATCATGTCCATTTTGGGAAAATGGACTGAAGTTTCTGGAGCCCTTGTCTGAGACTGAACCTCCTGAGAAGGGGCCCCTAGCAGCGGTCAGAGGTCCTGTCTGGATGGAGGCTGGAGGCTCCCCCCTCAACCCCTCTGCTCAGTGCCTGTGGGGAGCAGCCTCTACCCTCAGCATCCTGGCCACAAGTTCTTCCTTCCATTGTCCCTTTTCTTTATCCCTGACCTCTCTGAGAAGTGGGGTGTGGTCTCTCAGCTGTTCTGCCCTCATACCCTTAAAGGGCCAGCCTGGGCCCAGTGGACACAGGTAAGGCACCATGACCACCTGGTGTGACCTCTCTGTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
ATGCAATAACCACCCCTGACCCAACCACAAATGCCAGCCTGCTGACGAAGCTGCAGGCACAGAACCAGTGGCTGCAGGACATGACAACTCATCTCATTCTGCGCAGCTTTAAGGAGTTCCTGCAGTCCAGCCTGAGGGCTCTTCGGCAAATGTAGCATGGGCACCTCAGATTGTTGTTGTTAATGGGCATTCCTTCTTCTGGTCAGAAACCTGTCCACTGGGCACAGAACTTATGTTGTTCTCTATGGAGAACTAAAAGTATGAGCGTTAGGACACTATTTTAATTATTTTTAATTTATTAATATTTAAATATGTGAAGCTGAGTTAATTTATGTAAGTCATATTTATATTTTTAAGAAGTACCACTTGAAACATTTTATGTATTAGTTTTGAAATAATAATGGAAAGTGGCTATGCAGTTTGAATATCCTTTGTTTCAGAGCCAGATCATTTCTTGG
esiRNA cDNA target sequence
TATGCATTGCCTCAGGAACAAAGGTGGCTCTGTTTAATCGACTACGATCCCAGACAGTTAGTACCAGATACTTGCATGTAGAAGGAGGTAATTTTCATGCCAGTTCACAGCAGTGGGGAGCCTTTTTTATTCATCTCTTGGATGATGATGAATCAGAAGGAGAAGAATTCACAGTCCGAGATGGCTACATCCATTATGGACAAACAGTCAAACTTGTGTGCTCAGTTACTGGCATGGCACTCCCAAGATTGATAATTAGGAAAGTTGATAAGCAGACCGCATTATTGGATGCAGATGATCCTGTGTCACAACTCCATAAATGTGCATTTTACCTTAAGGATACAGAAAGAATGTATTTGTGCCTTTCTCAAGAAAGAATAATTCAATTTCAGGCCACTCCATGTCCAAAAGAACCAAATAAAGAGATGATAAATGATGGCGCTTCCTG
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)