Fortfahren mit
EHU044221
MISSION® esiRNA
targeting human KRT79
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAGAGCAGGATGTCTGGAGAATGTCCCAGTGCAGTCAGCATTTCTGTGACTGGCAACTCCACCACTGTGTGCGGAGGTGGCGCAGCCAGCTTTGGAGGTGGCATCTCCCTGGGTGGGAGTGGGGGGGCCACCAAGGGTGGATTCAGCACAAATGTGGGCTATAGCACCGTCAAGGGAGGGCCAGTCTCTGCGGGCACCTCCATCCTGCGGAAGACCACTACGGTCAAGACGTCCAGCCAGAGGTATTAGCTGCTGAGCCCTGCAAGGGCCCCTGCAATCCTGTCCCTGCCCTCCTCACCCCACCTCTGCTGTCCTTTCCAGTCACTTCTCAGGAGCAGGAACAGCCAGGGGACCTCAGACCCAGGGTATTTTCATACCAGACTATTTGCATCTTGGGAAGCGCTCAAATCTACTCAGGTTTTCTCCTTGGTCCTGCAGTAGGATGGGAGGGAAGGTTAAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KRT79(338785)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU115601EHU142031EHU139531
Gene Information
human ... KRT79(338785)
Gene Information
human ... KRT19(3880)
Gene Information
human ... ARID3C(138715)
Gene Information
human ... RNASE10(338879)
esiRNA cDNA target sequence
GGAGAGCAGGATGTCTGGAGAATGTCCCAGTGCAGTCAGCATTTCTGTGACTGGCAACTCCACCACTGTGTGCGGAGGTGGCGCAGCCAGCTTTGGAGGTGGCATCTCCCTGGGTGGGAGTGGGGGGGCCACCAAGGGTGGATTCAGCACAAATGTGGGCTATAGCACCGTCAAGGGAGGGCCAGTCTCTGCGGGCACCTCCATCCTGCGGAAGACCACTACGGTCAAGACGTCCAGCCAGAGGTATTAGCTGCTGAGCCCTGCAAGGGCCCCTGCAATCCTGTCCCTGCCCTCCTCACCCCACCTCTGCTGTCCTTTCCAGTCACTTCTCAGGAGCAGGAACAGCCAGGGGACCTCAGACCCAGGGTATTTTCATACCAGACTATTTGCATCTTGGGAAGCGCTCAAATCTACTCAGGTTTTCTCCTTGGTCCTGCAGTAGGATGGGAGGGAAGGTTAAA
esiRNA cDNA target sequence
GGCAACGAGAAGCTAACCATGCAGAACCTCAACGACCGCCTGGCCTCCTACCTGGACAAGGTGCGCGCCCTGGAGGCGGCCAACGGCGAGCTAGAGGTGAAGATCCGCGACTGGTACCAGAAGCAGGGGCCTGGGCCCTCCCGCGACTACAGCCACTACTACACGACCATCCAGGACCTGCGGGACAAGATTCTTGGTGCCACCATTGAGAACTCCAGGATTGTCCTGCAGATCGACAATGCCCGTCTGGCTGCAGATGACTTCCGAACCAAGTTTGAGACGGAACAGGCTCTGCGCATGAGCGTGGAGGCCGACATCAACGGCCTGCGCAGGGTGCTGGATGAGCTGACCCTGGCCAGGACCGACCTGGAGATGCAGATCGAAGGCCTGAAGGAAGAGCT
esiRNA cDNA target sequence
GGGCTGAGGAAGAGGAAGATGCTGAAGAAGATGAGGAGAAGCGGGAGGAAGCCGGGGCAGAGGAGGAGGCAGCTGAGGAGAGCCGTCCAGGGGCCCAGGGCCCCAGCTCGCCTTCTAGCCAGCCCCCTGGACTCCATCCCCACGAGTGGACCTACGAGGAACAATTCAAGCAGCTGTATGAGCTCGATGCAGACCCCAAGAGGAAGGAATTTCTGGATGACCTGTTTAGCTTCATGCAAAAGAGGGGGACGCCAGTGAACCGCGTGCCCATCATGGCGAAGCAGGTGCTCGACCTGTACGCTCTGTTTCGCCTGGTGACCGCCAAGGGCGGCCTGGTGGAAGTCATCAACCGCAAAGTGTGGCGGGAAGTCACGCGCGGCCTCAGCCTACCCACCACCATCACCTCGGCCGCCTTCACTCTACGCACCCAG
esiRNA cDNA target sequence
CACAGAAACGCTGGTGCTTAGCAACAAAGAAGTGGTGCAACCTGGCTGGCCAGAAGATCCCATCCTCGGTGAAGATGAGGTTGGGGGTAACAAGATGCTCAGAGCCTCAGCTCTCTTTCAGAGCAACAAAGACTATCTTAGGCTTGACCAGACAGATAGAGAATGCAATGATATGATGGCACACAAGATGAAGGAGCCCAGTCAGAGTTGCATAGCCCAGTATGCATTCATCCATGAGGATCTAAACACAGTCAAAGCTGTCTGTAACAGTCCTGTCATTGCCTGTGAGCTCAAGGGGGGAAAATGTCACAAAAGCTCCCGACCTTTTGATTTGACATTGTGCGAGCTGTCCCAACCAGACCAGGTCACTCCTAACTGCAATTACCTAACTTCTGTTATAAAAAAGCACATTATTATAACCTGTAATGACATGAAGCGCCAGTTAC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185640
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171345
Ensembl | human accession no.
ENSG00000205143
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182545
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)