Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGATCAGCTCCGACTTGGACGGGCACCCGGTCCCGAAACAAGCTTTCACCGACGTGGCCACTGGCTCCCTGGGCCAGGGCCTCGGGGCCGCTTGTGGGATGGCCTACACCGGCAAATACTTCGACAAGGCCAGCTACCGAGTCTATTGCTTGCTGGGAGACGGGGAGCTGTCAGAGGGCTCTGTATGGGAGGCCATGGCCTTCGCCAGCATCTATAAGCTGGACAACCTTGTGGCCATTCTAGACATCAATCGCCTGGGCCAGAGTGACCCGGCCCCACTGCAGCACCAGATGGACATCTACCAGAAGCGGTGCGAGGCCTTCGGTTGGCATGCCATCATCGTGGATGGACACAGCGTGGAGGAGCTGTGCAAGGCCTTTGGCCAGGCCAAGCACCAGCCAACAGCCATCATTGCCAAGACCTTCAAGGGCCGAGGGATCACGGGGGTAGAAGATAAGGAGTCTTGGCATGGGAAGCCCCTCCCCAAAAACATGGCTGAGCAGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TKT(7086)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... TKT(7086) | Gene Information human ... TK1(7083) | Gene Information human ... UQCRFS1(7386) | Gene Information human ... NR2F2(7026) |
| esiRNA cDNA target sequence GGAAGATCAGCTCCGACTTGGACGGGCACCCGGTCCCGAAACAAGCTTTCACCGACGTGGCCACTGGCTCCCTGGGCCAGGGCCTCGGGGCCGCTTGTGGGATGGCCTACACCGGCAAATACTTCGACAAGGCCAGCTACCGAGTCTATTGCTTGCTGGGAGACGGGGAGCTGTCAGAGGGCTCTGTATGGGAGGCCATGGCCTTCGCCAGCATCTATAAGCTGGACAACCTTGTGGCCATTCTAGACATCAATCGCCTGGGCCAGAGTGACCCGGCCCCACTGCAGCACCAGATGGACATCTACCAGAAGCGGTGCGAGGCCTTCGGTTGGCATGCCATCATCGTGGATGGACACAGCGTGGAGGAGCTGTGCAAGGCCTTTGGCCAGGCCAAGCACCAGCCAACAGCCATCATTGCCAAGACCTTCAAGGGCCGAGGGATCACGGGGGTAGAAGATAAGGAGTCTTGGCATGGGAAGCCCCTCCCCAAAAACATGGCTGAGCAGA | esiRNA cDNA target sequence GCCGATGTTCTCAGGAAAAAGCACAGAGTTGATGAGACGCGTCCGTCGCTTCCAGATTGCTCAGTACAAGTGCCTGGTGATCAAGTATGCCAAAGACACTCGCTACAGCAGCAGCTTCTGCACACATGACCGGAACACCATGGAGGCACTGCCCGCCTGCCTGCTCCGAGACGTGGCCCAGGAGGCCCTGGGCGTGGCTGTCATAGGCATCGACGAGGGGCAGTTTTTCCCTGACATCGTGGAGTTCTGCGAGGCCATGGCCAACGCCGGGAAGACCGTAATTGTGGCTGCACTGGATGGGACCTTCCAGAGGAAGCCATTTGGGGCCATCCTGAACCTGGTGCCGCTGGCCGAGAGCGTGGTGAAGCTGACGGCGGTGTGCATGGAGTGCTTCCGGGAAGCCGCCTATACCAAGAGGCTCGGCACAGAGAAGGAGGTCGAGG | esiRNA cDNA target sequence GGAAATTGAGCAGGAAGCTGCAGTTGAATTATCACAGTTGAGGGACCCACAGCATGATCTAGATCGAGTAAAGAAACCTGAATGGGTTATCCTGATAGGTGTTTGCACTCATCTTGGCTGTGTACCCATTGCAAATGCAGGAGATTTTGGTGGTTATTACTGCCCTTGCCATGGGTCACACTATGATGCATCTGGCAGGATCAGATTGGGTCCTGCTCCTCTCAACCTTGAAGTCCCCACGTATGAGTTCACCAGTGACGATATGGTGATTGTTGGTTAAGAGACTTGGACTCAAGTCATAGGCTTCTTTCAGTCTTTATGTCACCTCAGGAGACTTATTTGAGAGGAAGCCTTCTGTACTTGAAGTTGATTTGAAATATGTAAGAATTGATGATGTATTTGCAAACATTAATGTGAAATAAATTGAATTTAATGTTGAATACTTTCAGGCATTCACTTAATAAAGACACTGTTAAGCACTGTTATGCTCAGTCATACACGCGAAA | esiRNA cDNA target sequence TCAACTGCCACTCGTACCTGTCCGGATATATTTCCCTGCTGTTGCGCGCGGAGCCCTATCCCACGTCGCGCTTCGGCAGCCAATGCATGCAGCCCAACAACATCATGGGTATCGAGAACATTTGCGAACTGGCCGCGAGGATGCTCTTCAGCGCCGTCGAGTGGGCCCGGAACATCCCCTTCTTCCCCGACCTGCAGATCACGGACCAGGTGGCCCTGCTTCGCCTCACCTGGAGCGAGCTGTTTGTGTTGAATGCGGCGCAGTGCTCCATGCCCCTCCACGTCGCCCCGCTCCTGGCCGCCGCCGGCCTGCATGCTTCGCCCATGTCCGCCGACCGGGTGGTCGCCTTTATGGACCACATACGGATCTTCCAAGAGCAAGTGGAGAAGCTCAAGGCGCTGCACGTTGACTCAGCCGAGTACAGCTGCCTCAAGGCCATAGTCCTGTTCACCTCAGATGCCTGTGGTCTCTCTGATGTAGCCCATGTGGAAAGC |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?