Fortfahren mit
EHU016501
MISSION® esiRNA
targeting human PPT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACTGGCATGACCCCATAAAGGAGGATGTGTATCGCAACCACAGCATCTTCTTGGCAGATATAAATCAGGAGCGGGGTATCAATGAGTCCTACAAGAAAAACCTGATGGCCCTGAAGAAGTTTGTGATGGTGAAATTCCTCAATGATTCCATTGTGGACCCTGTAGATTCGGAGTGGTTTGGATTTTACAGAAGTGGCCAAGCCAAGGAAACCATTCCCTTACAGGAGACCTCCCTGTACACACAGGACCGCCTGGGGCTAAAGGAAATGGACAATGCAGGACAGCTAGTGTTTCTGGCTACAGAAGGGGACCATCTTCAGTTGTCTGAAGAATGGTTTTATGCCCACATCATACCATTCCTTGGATGAAACCCGTATAGTTCACAATAGAGCTCAGGGAGCCCCTAACTCTTCCAAACCACATGGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PPT1(5538)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU137071EHU093601EHU109021
esiRNA cDNA target sequence
ACTGGCATGACCCCATAAAGGAGGATGTGTATCGCAACCACAGCATCTTCTTGGCAGATATAAATCAGGAGCGGGGTATCAATGAGTCCTACAAGAAAAACCTGATGGCCCTGAAGAAGTTTGTGATGGTGAAATTCCTCAATGATTCCATTGTGGACCCTGTAGATTCGGAGTGGTTTGGATTTTACAGAAGTGGCCAAGCCAAGGAAACCATTCCCTTACAGGAGACCTCCCTGTACACACAGGACCGCCTGGGGCTAAAGGAAATGGACAATGCAGGACAGCTAGTGTTTCTGGCTACAGAAGGGGACCATCTTCAGTTGTCTGAAGAATGGTTTTATGCCCACATCATACCATTCCTTGGATGAAACCCGTATAGTTCACAATAGAGCTCAGGGAGCCCCTAACTCTTCCAAACCACATGGG
esiRNA cDNA target sequence
TTCAATTTCCGGATCCAAAGGACTACAGAGGAAGACAGAGGCAATTATTACTGTGTTGTGTCTGCCTGGACCAAACAGCGGAACAACAGCTGGGTGAAAAGCAAGGATGTCTTCTCCAAGCCTGTTAACATATTTTGGGCATTAGAAGATTCCGTGCTTGTGGTGAAGGCGAGGCAGCCAAAGCCTTTCTTTGCTGCCGGAAATACATTTGAGATGACTTGCAAAGTATCTTCCAAGAATATTAAGTCGCCACGCTACTCTGTTCTCATCATGGCTGAGAAGCCTGTCGGCGACCTCTCCAGTCCCAATGAAACGAAGTACATCATCTCTCTGGACCAGGATTCTGTGGTGAAGCTGGAGAATTGGACAGATGCATCACGGGTGGATGGCGTTGTTTTAGAAAAAGTGCAGGAGGATGAGTTCCGCTATCGAA
esiRNA cDNA target sequence
CTAATGACGATGCCGTGTGTCTCGTCTCCTGACATGTCTCACAGACGCTCCTGAAGTTAGGTCATTACTAACCATAGTTATTTACTTGAAAGATGGGTCTCCGCACTTGGAAAGGTTTCAAGACTTGATACTGCAATAAATTATGGCTCTTCACCTGGGCGCCAACTGCTGATCAATGAAATGCTTGTTGAATCAGGGGCAAACGGAGTACAGACGTCTCAAGACTGAAACGGCCCCATTGCCTGGTCTAGTAGCGGATCTCACTCAGCCGCAGACAAGTAATCACTAACCCGTTTTATTCTATTCCTATCTGTGGATGTGTAAATGGCTGGGGGGCCAGCCCTGGATAGGTTTTTATGGGAATTCTTTACAATAAACATAGCTTGTAACTTGAGATCTACAAATCCATTCATCCTGATTGGG
esiRNA cDNA target sequence
CACGCTGGTCTAATGCAAAAATGGAGATTGCTACAAAGGACCCTTTAAACCCTATTAAACAAGATGTGAAAAAAGGAAAACTTCGCTATGTTGCGAATTTGTTCCCGTATAAAGGATATATCTGGAACTATGGTGCCATCCCTCAGACTTGGGAAGACCCAGGGCACAATGATAAACATACTGGCTGTTGTGGTGACAATGACCCAATTGATGTGTGTGAAATTGGAAGCAAGGTATGTGCAAGAGGTGAAATAATTGGCGTGAAAGTTCTAGGCATATTGGCTATGATTGACGAAGGGGAAACCGACTGGAAAGTCATTGCCATTAATGTGGATGATCCTGATGCAGCCAATTATAATGATATCAATGATGTCAAACGGCTGAAACCTGGCTACTTAGAAGCTACTGTGGACTGGTTTAGAAGGTATAAGGTTCCTGATGGAAAACCAGAAAATGAGTTTGCGTTTAATGCAGA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... PPT1(5538)
Gene Information
human ... PTGFRN(5738)
Gene Information
human ... PRKCQ(5588)
Gene Information
human ... PPA1(5464)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000131238
Ensembl | human accession no.
ENSG00000134247
Ensembl | human accession no.
ENSG00000065675
Ensembl | human accession no.
ENSG00000180817
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_000310
NCBI accession no.
NM_020440
NCBI accession no.
NM_006257
NCBI accession no.
NM_021129
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)