MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCAGATGTGATGGCAAAATTGTGTACTGTGAGTCTCATGCTTTCGCAGATATCCCTGAGAACATTTCTGGAGGGTCACAAGGCTTATCATTAAGGTTCAACAGCATTCAGAAGCTCAAATCCAATCAGTTTGCCGGCCTTAACCAGCTTATATGGCTTTATCTTGACCATAATTACATTAGCTCAGTGGATGAAGATGCATTTCAAGGGATCCGTAGACTGAAAGAATTAATTCTAAGCTCCAACAAAATTACTTATCTGCACAATAAAACATTTCACCCAGTTCCCAATCTCCGCAATCTGGACCTCTCCTACAATAAGCTTCAGACATTGCAATCTGAACAATTTAAAGGCCTTCGGAAACTCATCATTTTGCACTTGAGATCTAACTCACTAAAGACTGTGCCCATAAGAGTTTTTCAAGACTGTCGGAATCTTGATTTTTTGGATTTGGGTTACAATCGTCTTCGAAGCTTGTCCCGAAATGCATTTGCTGGCCTCTTGAAGTT
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LRRTM4(80059)
General description
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?