Fortfahren mit
EHU001051
MISSION® esiRNA
targeting human LPCAT3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGTGCCAACATGAAGGTGTGGCTCTTTGAAACAAACCCCCGCTTCACTGGCACCATTGCCTCATTCAACATCAACACCAACGCCTGGGTGGCCCGCTACATCTTCAAACGACTCAAGTTCCTTGGAAATAAAGAACTCTCTCAGGGTCTCTCGTTGCTATTCCTGGCCCTCTGGCACGGCCTGCACTCAGGATACCTGGTCTGCTTCCAGATGGAATTCCTCATTGTTATTGTGGAAAGACAGGCTGCCAGGCTCATTCAAGAGAGCCCCACCCTGAGCAAGCTGGCCGCCATTACTGTCCTCCAGCCCTTCTACTATTTGGTGCAACAGACCATCCACTGGCTCTTCATGGGTTACTCCATGACTGCCTTCTGCCTCTTCACGTGGGACAAATGGCTTAAGGTGTATAAATCCATCTATTTCCTTGGCCACATCTTCTTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LPCAT3(10162)
General description
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EHU124011EHU134631EHU146341
description
targeting human LPCAT3
description
targeting human LPCAT4
description
targeting human NR1H3
description
targeting human CLEC10A
Gene Information
human ... LPCAT3(10162)
Gene Information
human ... LPCAT4(254531)
Gene Information
human ... NR1H3(10062)
Gene Information
human ... CLEC10A(10462)
esiRNA cDNA target sequence
CTGTGCCAACATGAAGGTGTGGCTCTTTGAAACAAACCCCCGCTTCACTGGCACCATTGCCTCATTCAACATCAACACCAACGCCTGGGTGGCCCGCTACATCTTCAAACGACTCAAGTTCCTTGGAAATAAAGAACTCTCTCAGGGTCTCTCGTTGCTATTCCTGGCCCTCTGGCACGGCCTGCACTCAGGATACCTGGTCTGCTTCCAGATGGAATTCCTCATTGTTATTGTGGAAAGACAGGCTGCCAGGCTCATTCAAGAGAGCCCCACCCTGAGCAAGCTGGCCGCCATTACTGTCCTCCAGCCCTTCTACTATTTGGTGCAACAGACCATCCACTGGCTCTTCATGGGTTACTCCATGACTGCCTTCTGCCTCTTCACGTGGGACAAATGGCTTAAGGTGTATAAATCCATCTATTTCCTTGGCCACATCTTCTTC
esiRNA cDNA target sequence
AAGCAGAGGGTCCCAACCGCCTGCTGTACAAAGACGGCTTCAGCACCATCCTGCACCTGCTGCTGGGTTCACCCCACCCTGCTGCCACAGCTTTGCATGCTGAGCTGTGCCAGGCAGGATCCAGCCAAGGCCTCTCCCTCTGTCAGTTCCAGAACTTCTCCCTCCATGACCCACTCTATGGGAAACTCTTCAGCACCTACCTGCGCCCCCCACACACCTCTCGAGGCACCTCCCAGACACCAAATGCCTCATCCCCAGGCAACCCCACTGCTCTGGCCAATGGGACTGTGCAAGCACCCAAGCAGAAGGGAGACTGAGTGCCTCAGCCTCTCACCCCCTCCTCCTCAGGGCAGCGCTAGGGGCCTCCCCTATGCCTCAGCCCCATCTCTGCTCCTGTTTGA
esiRNA cDNA target sequence
CCCTTCAGAACCCACAGAGATCCGTCCACAAAAGCGGAAAAAGGGGCCAGCCCCCAAAATGCTGGGGAACGAGCTATGCAGCGTGTGTGGGGACAAGGCCTCGGGCTTCCACTACAATGTTCTGAGCTGCGAGGGCTGCAAGGGATTCTTCCGCCGCAGCGTCATCAAGGGAGCGCACTACATCTGCCACAGTGGCGGCCACTGCCCCATGGACACCTACATGCGTCGCAAGTGCCAGGAGTGTCGGCTTCGCAAATGCCGTCAGGCTGGCATGCGGGAGGAGTGTGTCCTGTCAGAAGAACAGATCCGCCTGAAGAAACTGAAGCGGCAAGAGGAGGAACAGGCTCATGCCACATCCTTGCCCCCCAGGGCTTCCTCACCCCCCCAAATCCTGCCCCAGCTCAGCCCGGAACAACTGGGCATGATCGAGAAG
esiRNA cDNA target sequence
ACTGAGCTGCCTTTGGTGGGACCACCCGGCCACAGAAATGGCGGTGGGAGGAGGACTCTTCTCACGACCTCCTCGCAAGACCGCTCTGGGAGAGAAATAAGCACTGGGAGATTGGAAGCACTGCTAACATTTTGAATTTTTTTCTCTTTAATTTTAAAAAGATGGTATAGTGTTCTTAAGCTTTTATTTTTTTTCCAACTTTTGAAAGTCAACTTCATGAAGGTATAATTTTTACATAATAAAAATGCACTCATTTAAAGAGTAGAGATGACTTTGACAAATATGCATGCCTAGGTGACTACCACTCCGATCGCAATAGATAACATTGCCATCGCCCCCACCAGTCCCCTCATGCCTCTGGGCAGTCCAACCACTTCCCTGTTTCCAGGCCAGTGATCTACTTCTTTTTCACTATTTATTGGCCTTGCCTCTTC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000111684
Ensembl | human accession no.
ENSG00000176454
Ensembl | human accession no.
ENSG00000025434
Ensembl | human accession no.
ENSG00000132514
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_005768
NCBI accession no.
NM_153613
NCBI accession no.
NM_001130101
NCBI accession no.
NM_006344
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)