Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCCTAGCAGAGTTCCACATACATGAAATAAGATGCTTTGGGAAATCATTCTTCTTTTTGCAACGTCAGTGACTTGAACCAGAAACTGATATTGACTCACTTGGGCTCTGACTCTTTCCAAGTTACACATCTGGGGGCCTAAGGAACTGCCCCATGAGTTCCCGGAGCTGCGATGGGCATGGGACGGGAAGCTTTGTAAGCAATTAATCACACAGTTAGCCTCATCTGATCACCACTGGCCACGATCAGGCCCTCTGAAAGTGCCTAGTTGGATGCTTGCCAATCTGCTATGCCTTGGAGGAAAAAATCATTTCAATTTAAGAAAATAGACACAGAAGCAAAAAACCAAAGTGAGCCTGGAAGGTTTGCCTGTCTGTGACAGTCTACAGAGCAGCTGTTTGTGCCTGTCACCTGCTCAGGCTCTCACGGTGACTGCATGGGGAGGGCAGGGTGTGTGCATTGATACCTGCCGTGCCCAGTGTACGCCGAGGTTTGCCCATGCTGCAGCTGGAAGGCTGCAGAACAAAGGTTCGTTCCAACCTCTACACTTGAATTGCATTCTGCGTCATCATCCTG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ITPKB-IT1(100506443)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human ITPKB-IT1 | description targeting human DOCK4-AS1 | description targeting human AC007228.11 | description targeting human RP11-727A23.5 |
| esiRNA cDNA target sequence TGCCTAGCAGAGTTCCACATACATGAAATAAGATGCTTTGGGAAATCATTCTTCTTTTTGCAACGTCAGTGACTTGAACCAGAAACTGATATTGACTCACTTGGGCTCTGACTCTTTCCAAGTTACACATCTGGGGGCCTAAGGAACTGCCCCATGAGTTCCCGGAGCTGCGATGGGCATGGGACGGGAAGCTTTGTAAGCAATTAATCACACAGTTAGCCTCATCTGATCACCACTGGCCACGATCAGGCCCTCTGAAAGTGCCTAGTTGGATGCTTGCCAATCTGCTATGCCTTGGAGGAAAAAATCATTTCAATTTAAGAAAATAGACACAGAAGCAAAAAACCAAAGTGAGCCTGGAAGGTTTGCCTGTCTGTGACAGTCTACAGAGCAGCTGTTTGTGCCTGTCACCTGCTCAGGCTCTCACGGTGACTGCATGGGGAGGGCAGGGTGTGTGCATTGATACCTGCCGTGCCCAGTGTACGCCGAGGTTTGCCCATGCTGCAGCTGGAAGGCTGCAGAACAAAGGTTCGTTCCAACCTCTACACTTGAATTGCATTCTGCGTCATCATCCTG | esiRNA cDNA target sequence TTGAGGGATGAGCAATTCAATTGAGTTCAAGGGTAGAGCAATGGTGACTTCTCAGCCACCTGCTATCAATTTGACATGTATTAAGCACACGACTGGGTTAATAAAAGTGGGAGTTTGGGTTAAAATGCCCTTTGAGAGGCCCTGAAAAAATGTTTGTCTAAGAAAGTTGAAACTATGGAAGAAAAGGTGGTCAACTTCAGAGACATAGATGTAACTCCTGCAACGTGCTTCAACATGGTTTAGCCAAGCGGAAACTTTTTCTTCCTAGTGTATGCTCTTTAACGTATTTAAGATGTCCTTAACATCTTTCAGAAATCTACTTTTCTACCAATATTATATGGGTTAATATTTTTCATAGATAAAGCACAAATAGTAGAGGGCTAATTTTCAGACTATGCTGCATTTATGAAGCAAAGCAAACCTCATCTGCTTTCATGACTTGAATGGAGGAGAATGGTTAGAGACTATTAAAAGAGGAGAGGAGAGGAAAGAAGAGGCAAGAGCAAGAACATACAGCAGACTGGCTGC | esiRNA cDNA target sequence GCAACTCTAATCCCAGGAACCTGTGGCTAACAGAAGGCAGATTTAACTGACTAGCAGCTGTGGGATTTTCAAAGTCTAAACTGAAATGAACATGCGAAACAGTTGGACTACCCCAAAAGCTGAATTACAATTCCAGCACTCACCAGCTCTGAAACCTCACTTGGTTACCTAACGCCTCTGTGCCTCAGTTCCCCAGCTATAAAATGGAAAAGGCAACAATACCAACCTTGTAGATTATGTTTTGGATTAAATGAGGCAACACATACACAGCACTTAGAACGTGCAAGGCACAATGGAAGCATGCAGTGAACATGACTTGTAATGATGCTGACTGTCATAACTCTCATCCATAGGGATGCTGCCTCTGCTTGTCACCCTTGACCTATATATTTTCAGGCAGTCCTCACCCAGTCCCCATTTGTGTGTTCTAGATAGAAAAGGCCCCATACTATGAAATGACTACTGTCCTTCTGCATGAAGCCTGGTGAACCTGATAATGTAGCCTTCAAGTTCCCTTACTGAGCCTTGAGCTCCC | esiRNA cDNA target sequence CCCCAGTTTTGGTCTGTGAACACATTTGGGAAATTCTTCTGATCCTACCGCTACTCTCTTGAGGTACAGTAAATTGTCTTTGACTTCCATCACCTTTTGTAATATTACAATTGCCATCTACTGAGTTCCTATGATCTGCCTGGCATTGTACTAAGTGCTTTATATTTTCTTGTTCATTTTTTTATGCCAACATAAATGAGTTTGACTCAATTCTTATTATAACCTGCCAAAATAAGTATTCCTCTTCCTTTTTACAGAGAGAGAAACAAGGGAAAAAAAAGTTAATTGCCTGAGGATATACTGCTAGTGTTGCGGGACAAATAGAGACGGGAGAGGCCAAACAGAATTCAGGACAACCCTTTATTATTAAGGTGATCACTGGCTCAGTCGGACTGGGGTCCAGAAAGTCTGAGCCCGGAACAAAGGGATCAATCACCTTTTAAGCAATTTGTGGCGGGAGTTTGGTGCTACAGGAAGCCTACTTGCAGAAGCAAGAACAAAGGCAGTTAATTATTCTTTTACATTTGTTACACCACATGTCTTACATCCTTGGGAATGCATG |
| Gene Information human ... ITPKB-IT1(100506443) | Gene Information human ... LOC100506413(100506413) | Gene Information human ... LOC100506419(100506419) | Gene Information human ... LOC100506282(100506282) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?