Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTCAGGCATTTATTAGGCCATTACTTGTTTTGGGACTACAGATTATCCTGGCAGCTCAATAACTGGATAAACAGGACTTTAGTGAAAGATTTTCAGAGGTTCTTTAGGGAAAAGAATGACCAGGAGAAGGTGGGTGGAAGCCTTCAGTTCTTTGACCTCTTGCACGTAGAATCCTAAAACTGATCATGATTTTAGCTAGGACTGACCTTTCCTAGCTTGTAGGGTCACTGTGAATTTTGTTCATGTCTTAAAAGGTTTAAGTTAACCTAGTTCACTGTTACCTACACAAGTAACAAGACGGCCAATAGGACCTGTCAGCATGACTTCGACATGCATTCCAGGCATCTTTCGGGGAGTTTAGATTTACTGTGTCATTTCAGAACCCAACAAAGGTGATGGAAGCTCTTAGGCCAGATTAAATTTCATGGAACGGAGGCTGCAGAAGTCTGTGCTGCTTAGTGTGTCAGCTGACTTTTTACTGGGACAAGTCTATGAAAGGCCCACCTGTAACAAGGCCCCTTT
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FAM160A1(729830)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... FAM160A1(729830) | Gene Information mouse ... FAM160A2(74349), 6530415H11Rik(76245) | Gene Information human ... FAM160B2(64760) | Gene Information human ... FAM160B1(57700) |
| esiRNA cDNA target sequence TTCAGGCATTTATTAGGCCATTACTTGTTTTGGGACTACAGATTATCCTGGCAGCTCAATAACTGGATAAACAGGACTTTAGTGAAAGATTTTCAGAGGTTCTTTAGGGAAAAGAATGACCAGGAGAAGGTGGGTGGAAGCCTTCAGTTCTTTGACCTCTTGCACGTAGAATCCTAAAACTGATCATGATTTTAGCTAGGACTGACCTTTCCTAGCTTGTAGGGTCACTGTGAATTTTGTTCATGTCTTAAAAGGTTTAAGTTAACCTAGTTCACTGTTACCTACACAAGTAACAAGACGGCCAATAGGACCTGTCAGCATGACTTCGACATGCATTCCAGGCATCTTTCGGGGAGTTTAGATTTACTGTGTCATTTCAGAACCCAACAAAGGTGATGGAAGCTCTTAGGCCAGATTAAATTTCATGGAACGGAGGCTGCAGAAGTCTGTGCTGCTTAGTGTGTCAGCTGACTTTTTACTGGGACAAGTCTATGAAAGGCCCACCTGTAACAAGGCCCCTTT | esiRNA cDNA target sequence TTTGGGCCATATCTTTCTGGGATTTGTTTCCATGTGGCACCATTCTGTGGTTATCTTTGGAAAGATGTTCTGATTGCCTTGAGGATATGAGAGTGATGTGTATGGAGATAGAAAATAAGTAGGACTTTATGCAGAAAACATGGATTCTTTGCATGAATCTCTTGGTAGCATAAAGTAGCAGTGACAGTAAAGATATAGAGTGATAAAGATCCCTAATGGTCTCTTGCTTCAGGCTGCAGGGATAACTATACACACTCTTGATGCTTTAGTTTAAACTTTTTGGGATAAATATGTAAGAAAGCTGAGAATTTTTAAGTTTACAGAAAGAAAGGAAATGATACTTCATATGTTTAGGAACATCACCATTGAAATTCAGGGCAG | esiRNA cDNA target sequence GGCATTGTGACCACCTCTCTGATGAGATCAGCATCACCACACTCCGGCTGTTTGAGGAGCTGCTGCAGAAGCCCCACGAGGGGATCATCCACAGCCTGGTCCTGCGCAACCTTGAGGGCCGCCCTTACGTGGCCTGGGGCTCACCAGAGCCTGAGAGCTATGAGGACACCCTAGACCTGGAGGAAGACCCCTACTTCACCGACAGCTTCCTGGATTCCGGCTTTCAAACTCCCGCAAAGCCTCGCCTAGCTCCTGCTACCAGTTACGATGGCAAAACAGCAGTGACCGAGATCGTCAACAGTTTCCTGTGCCTGGTCCCCGAGGAAGCCAAGACCTCTGCCTTCCTGGAGGAGACAGGCTATGACACATACGTCCACGATGCTTATGGCCTGTTCCAGGAG | esiRNA cDNA target sequence TCATTGGCTTCCAAAGGAGTACCAAATGTAATTTCAGAAGATACATTAAAAGGTCAGGATTCCTTGTCAACAGATACAGGACAGTCCCGTCAACCAGAGGAACTATCTGGTGCTACTGGAATGGAGCAAACAGAATTGGAAGATGAGCCTCCTCATCAGATGGATCACCTGTCCACAAGCTTGGATAACCTCAGTGTCACCTCACTGCCAGAGGCCTCGGTTGTTTGTCCAAATCAGGATTACAATTTAGTGAATTCTTTGTTAAATCTTACTAGAAGTCCTGATGGCAGAATAGCTGTGAAGGCATGTGAAGGCTTGATGCTGTTAGTAAGTTTGCCAGAGCCTGCGGCTGCAAAGTGCCTTACACAGAGCACTTGCTTGTGTGAACTACTGACAGACAGACTTGCCTCCCTGTACAAGGCCCTACCTCAGTCAGTGGATCCGTT |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. - | GenBank accession no. - |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?