Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 300,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-937-9
MDL number:
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
16-Epiestriol, ≥93% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 0.98-1.02 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CC(O)C2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
16-Epiestriol kommt natürlich in verschiedenen Tieren, Pflanzen und Hefepilzen vor. Es hemmt möglicherweise das Wachstum von Colistinen und Carbapenem-resistenten A. baumannii. [1]
16-Epiestriol, ein Estradiol-Metabolit, weist entzündungshemmende, jedoch keine glykogenen Eigenschaften auf.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?