Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C24H30O11SK2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
604.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].CC12CCC3C(CCc4cc(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)ccc34)C1CCC2OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C24H32O11S.K.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(33-23-20(27)18(25)19(26)21(34-23)22(28)29)10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)35-36(30,31)32;;/h3,5,10,14-21,23,25-27H,2,4,6-9H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31,32);;
InChI key
HHYDRCVKADTNKW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Estradiol is derived from estrogen and it exists as a conjugate as sulfate and glucuronides. This conjugation enables in bringing down the estradiol hormonal activity and aids in eliminating them through excretion.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?