Fortfahren mit
DNASE10
Säulenbasierte DNase I Verdau-Set
sufficient for 10 preparations
Synonym(e):
Deoxyribonuclease I Set
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352204
€ 63,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 10 preparations
technique(s)
RNA purification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Ein Großteil der DNA wird unter Anwendung der im Standardprotokoll der unten aufgeführten Sigma-Kits aus Aufreinigungen der Gesamt-RNA eliminiert. Bei sehr empfindlichen Anwendungen, wie der quantitativen RT-PCR, können jedoch bereits geringste DNA-Spuren zu einem falsch-positiven Nachweis von aus cDNA gewonnenen Amplikonen führen.
Das säulenbasierte DNase I Verdau-Set bietet eine einfache und praktische Lösung zur Eliminierung von genomischer DNA aus Gesamt-RNA-Präparationen. Dieses Set ist für die Verwendung mit dem GenElute Miniprep-Kit für die Gesamt-RNA von Säugetieren, GenElute Aufreinigungskit für die Gesamt-RNA von Bakterien, GenElute Aufreinigungskit für die Gesamt-RNA von Hefe und dem Spectrum Gesamt-RNA-Kit für Pflanzen vorgesehen. Das Verdau-Protokoll ist jedoch mit vielen weiteren kommerziell erhältlichen RNA-Aufreinigungskits kompatibel.
′Säulenbasiert′ bedeutet, dass der Verdau praktischerweise während des Vorgangs erfolgt. Bei allen Gesamt-RNA-Aufreinigungskits von Sigma wird eine Bindungssäule für die Aufreinigung verwendet. Der DNase I Verdau erfolgt innerhalb von 15 Minuten und die Gesamt-RNA wird an das Säulensubstrat gebunden. Direkt im Anschluss werden mehrere Waschschritte durchgeführt und die Gesamt-RNA eluiert. Das vollständige Protokoll ist in den technischen Merkblättern zu den oben erwähnten Kits enthalten.
The On-Column DNase I Digestion Set offers a simple and convenient method for eliminating genomic DNA from total RNA preparations. This Set is intended for use with the GenElute Mammalian Total RNA Miniprep Kit and the Spectrum Plant Total RNA Kit. It can also be used with many other commercially available RNA purification kits.
Application
On-Column DNase I Digestion Set is suitable for removing gDNA from total RNA preparations. It may not be suitable for RT-PCR applications as a small amount of residual DNA may remain. On-Column DNase I Digestion Set was used to purify RNA preparations isolated from Vitis vinifera cultivars.[1]
Biochem/physiol Actions
The on-column digestion is accomplished in-process for convenience. DNase I digestion is accomplished in 15 minutes while total RNA is bound to the column substrate. Several wash steps and elution of the total RNA immediately follow.
Features and Benefits
The On-Column DNase I Digestion Set offers a simple and convenient method for eliminating genomic DNA from total RNA preparations. This Set is intended for use with the GenElute Mammalian Total RNA Miniprep Kit, the GenElute Bacterial Total RNA Purification Kit, the GenElute Yeast Total RNA Purification Kit and the Spectrum Plant Total RNA Kit. However, the digestion protocol is compatible with many other commercially available RNA purification kits.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Spectrum is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DNASE70D7291AMPD1
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
RT-PCR: suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
sufficient for 10 preparations
usage
sufficient for 70 preparations
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Säulenbasierte DNase I Verdau-Set
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • DNase Digestion Buffer
  • Deoxyribonuclease I
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)