Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.26
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
assay
~98%
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H10N4/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-17-14(18-16-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
XAUWSIIGUUMHQQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?