Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 562,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
QXWYKJLNLSIPIN-JGVFFNPUSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (CP) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥3 mg/mL | solubility H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility - | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?