Fortfahren mit
D9286
Paraoxon-Ethyl
≥90%, oil
Synonym(e):
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl)-phosphat, Diethyl-p-nitrophenylphosphat, Paraoxon, Paraoxon-ethyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.20
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-221-0
Beilstein/REAXYS Number:
1915526
MDL number:
€ 498,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
form
oil
color
yellow
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PON1(5444)
Application
Paraoxon-ethyl has been used as a substrate in paraoxonase (PON) activity assay. It has also been used as a lipase inhibitor to study the effects of anacetrapib on homotypic transfer from high density lipoprotein L3 (HDL3) to HDL2 in vivo.
Biochem/physiol Actions
Potenter irreversibler Acetylcholinesterase-Inhibitor
Physical form
Oily liquid
Disclaimer
air sensitive: handle under argon
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
931034560736186
Parathion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45607
Parathion
assay
≥90%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
oil
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow
color
-
color
-
color
-
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraoxon-Ethyl
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)