Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 99,50 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 585,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9N4NaO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Dantrolene sodium salt,
form
solid
Quality Segment
originator
JHP Pharmaceuticals
SMILES string
[Na+].[H]\C(=N/N1CC(=O)N=C1[O-])c2ccc(o2)-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10N4O5.Na/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;/h1-7H,8H2,(H,16,19,20);/q;+1/p-1/b15-7+;
InChI key
KSRLIXGNPXAZHD-HAZZGOGXSA-M
Gene Information
human ... RYR1(6261), RYR3(6263)
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Ca2+ release from sarcoplasmic reticulum; muscle relaxant.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by JHP Pharmaceuticals. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| originator JHP Pharmaceuticals | originator - | originator - | originator Novartis |
| Gene Information human ... RYR1(6261), RYR3(6263) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dantrolene sodium salt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?