Fortfahren mit
D9062
Dispo-Biodialyzer
MWCO 10 kDa
Synonym(e):
Harvard Bioscience 740709, dialysis unit, dialyzer, disposable dialysis unit, small sample diallysis unit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
€ 1.053,00
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.740,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
€ 1.053,00
Listenpreis€ 1.170,00Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
pore size
10 kDa MWCO
application(s)
life science and biopharma
General description
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8687D8812D9187
pore size
10 kDa MWCO
pore size
1 kDa MWCO
pore size
2 kDa MWCO
pore size
50 kDa MWCO
packaging
case of 100 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
case of 100 ea, pack of 50 ea
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispo-Biodialyzer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)