This formulation contains 100 mg/L of Magnesium Chloride Heptahydrate and 133 mg/L of Calcium Chloride Dihydrate. Please see the link below to review the full formulation of this and other Dulbecco's buffer products:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/d8662#product-documentation
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, With MgCl2 and CaCl2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
sodium pyruvate: no
glucose: no (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- als Komponente der Reaktionsmischung für die Fluoreszenzmarkierungsreaktion von Pro-Nervenwachstumsfaktor(proNGF)-YBBR
- zum Waschen und Äquilibrieren der Zellen nach dem Messen des transepithelischen elektrischen Widerstands (TEER) von Caco-2BBe-Zellen
- zum Waschen von Zellen für die Proteinisolierung
- als Komponente der Reaktionsmischung für die Fluoreszenzmarkierungsreaktion von Pro-Nervenwachstumsfaktor(proNGF)-YBBR[1]
- zum Waschen und Äquilibrieren der Zellen nach dem Messen des transepithelischen elektrischen Widerstands (TEER) von Caco-2BBe-Zellen[2]
- zum Waschen von Zellen für die Proteinisolierung[2]
Biochem/physiol Actions
- sie stellt Wasser und große Mengen bestimmter anorganischer Ionen, die für den normalen Zellstoffwechsel unerlässlich sind, für Zellen bereit
- sie dient als bewässernde, transportierende und verdünnende Flüssigkeit, wobei sie das intra- und extrazelluläre osmotische Gleichgewicht erhält
- in Kombination mit einem Kohlenhydrat wie Glucose stellt sie die Hauptenergiequelle für den Zellstoffwechsel bereit
- sie stellt ein Puffersystem bereit, um das Medium im physiologischen pH-Wertbereich zu halten
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility 0.1 μm filtered |
| impurities endotoxin, tested | impurities endotoxin, tested | impurities - | impurities endotoxin, tested |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the concentration of MgCl2 and CaCl2?
1 answer-
Helpful?
-
-
Can this solution be autoclaved?
1 answer-
This solution is already sterile-filtered and can be autoclaved at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Helpful?
-
-
Could you give me the precise composition of this DPBS buffer solution (mixture of different salts)
1 answer-
The composition of this product, Dulbecco's Phosphate Buffered Saline, is available in the following Product Information Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/137/207/d8662for.pdf
Helpful?
-
-
¿Disponen de algún estudio de estabilidad de este producto a temperatura Ambiente? (15 - 30 ºC)
1 answer-
Any stability study information is considered proprietary and may not be shared. However, this sterile DPBS solution is quite stable. The product is assigned an expiration date of approximately 2 years from the date of quality release. The item ships at ambient temperature and is stable for up to two weeks to allow for transit time. For long term storage, refrigeration at 2-8°C is recommended.