Fortfahren mit
D7816
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester
lipase substrate, solid
Synonym(e):
Chromogenic lipase substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 470,00
Über diesen Artikel
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
€ 470,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester, lipase substrate
Quality Segment
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1C)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-41-30-29-40-45(36(41)3)54-42-33-37(47)27-28-39(42)46-40/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
InChI key
JEGLJLCZRAWOBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Chromogenic substrate for lipase
Biochem/physiol Actions
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester (DGGR) is more pancreas-specific. Hence the DGGR lipase assay may be preferred as a substitute to spec cPL in diagnostic cases with suspected pancreatitis.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Do you have informatoin on the molar extinction coefficient of 1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-glutaric acid 6′-methylresorufin ester? Thanks
    1 answer
    1. This product does not absorb strongly in the visible spectrum. The extinction coefficient has not been measured. Note that Resorufin sodium salt has a molar extinction coefficient of 73,000 in 0.1 M Tris-HCl buffer, pH 8.0, containing 0.1 M NaCl. This value is likely quite similar to that of the hydrolysis product of D7816, which would be 6-Methylresorufin sodium salt.