Fortfahren mit
D7321
Diosmetin
Synonym(e):
5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-chromen-4-on, 3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxy-flavon, 4′-Methyl-luteolin, Luteolin-4′-methylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
€ 222,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.26
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-291-8
Beilstein/REAXYS Number:
294492
MDL number:
€ 222,00
Listenpreis€ 296,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3
InChI key
MBNGWHIJMBWFHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Diosmetin is a methylated aglycone flavone of diosmin.[1] It is present abundantly in citrus fruits, Olea europaea L. (olive tree) leaves[2], and in the legume of Acacia farnesiana tree.[1]
Application
Diosmetin has been used to test its protective effects on chronic stress memory and cognitive impairment in mice model.[2]
Biochem/physiol Actions
Flavonoid aus Citrus limon. Antioxidans. Hemmt Aktivierung von Karzinogenen durch die Hemmung des CYP1A1-Enzyms.
Diosmetin exhibits anti-inflammatory, anti-cancer, antimicrobial, phytoestrogenic, and neuroprotective properties.[2] It displays cytoprotective effects against lipopolysaccharide (LPS)-induced acute lung injury (ALI) by inhibiting nucleotide-binding domain (NOD)-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome and activating nuclear factor erythroid 2–related factor 2 (Nrf2).[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61386PHL8252617794
Diosmin analytical standard
Supelco
61386
Diosmin
Diosmetin phyproof® Reference Substance
PHL82526
Diosmetin
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diosmetin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)