Fortfahren mit
D7297
Deoxynucleotide Mix, 25 mM
Molecular Biology Reagent
Synonym(e):
25mM dNTP mix, dNTP mix, dNTPs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106305
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
25 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Deoxynucleotide mix is a convenient premixed dNTP solution containing 25 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and TTP sodium salts in high-quality molecular biology grade water.
Application
Deoxynucleotide Mix, 25mM has been used as a component of the DNA amplification mixture for polymerase chain reaction (PCR).
Features and Benefits
  • Purity of each dNTP: Minimum 99%
  • Conveniently formulated; 1 μL is used per 50 μL PCR
  • Equimolar amounts of each dNTP means less pipetting
  • Minimize risk of contamination in PCR
  • UltraPure dNTPs can help maximize consistency and yields in critical PCR reactions
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)