Fortfahren mit
D6908
DL-erythro-Dihydrosphingosin
≥99%, synthetic
Synonym(e):
DL-erythro-1,3-Dihydroxy-2-aminooctadecan, DL-erythro-2-Amino-1,3-octadecandiol, DL-Sphinganin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H39NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
Beilstein/REAXYS Number:
1724234
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-MSOLQXFVSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Isomer is the biosynthetic precursor of sphingosine; inhibits protein kinase C, phospholipase A2, and phospholipase D.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)