Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5Cl2NaO3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.03
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
agriculture
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3.Na.H2O/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;;/h1-3H,4H2,(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
LNSAEWXPCBLGDX-UHFFFAOYSA-M
Application
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is a synthetic auxin (plant hormone) used in plant cell culture media such as Murashige and Skoog media. 2,4-D is also a widely used herbicide.
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?