Fortfahren mit
D6149
1-Desoxy-1-Morpholino-D-Fructose
≥98% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
€ 152,25
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.110,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.26
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
19582
€ 152,25
Listenpreis€ 203,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
147 °C
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C10H19NO6/c12-6-8(14)10(16)9(15)7(13)5-11-1-3-17-4-2-11/h8-10,12,14-16H,1-6H2/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
JPANQHVKLYKLEB-OPRDCNLKSA-N
Application
DMF (1-Deoxy-1-morpholino-D-fructose), an analog of the 1-desoxy-1-amino-fructose radical found in glycated proteins, has been used in the development of glycation assays.[1]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)