Merck
D5439
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthochinon
≥99%, solid
Synonym(e):
DMNQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
ZEGDFCCYTFPECB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthochinon wurde eingesetzt, um die Wirkungen von Ethanol auf die Podozytenapoptose unter hypoxischen und hyperoxischen Bedingungen zu untersuchen.
Wird zur Untersuchung der Rolle von ROS bei der Zelltoxizität, -apoptose und -nekrose eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthochinon (DMNQ) kann H2O2 durch Redoxcycling erzeugen, kann aber nicht an Glutathion (GSH) konjugieren.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)