Fortfahren mit
D5035
1,1-Dimethyl-biguanid -hydrochlorid
≥97%
Synonym(e):
Metformin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-230-6
MDL number:
assay
≥97%
mp
223-226 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metformin ist ein Antidiabetikum, das den Blutzuckerspiegel senkt und die Insulinempfindlichkeit verbessert. Seine Auswirkungen auf den Stoffwechsel, darunter die Hemmung der hepatischen Glukoneogenese, werden zumindest teilweise durch die Aktivierung des LKB1-AMPK (AMP-aktivierte Proteinkinase)-Wegs herbeigeführt. Die Aktivierung dieses Weges scheint auch an den antiproliferativen und proapoptotischen Aktionen von Metformin in Krebszelllinien beteiligt sein.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)