Fortfahren mit
D4803
Nunc® Bioassay-Schale
standard height, non-treated surface
Synonym(e):
Nunc® Bioassay Dish, dish petri, dish plastic, petri dishes, Nunc 240835
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
16 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , square
Sterility:
sterile
Binding type:
non-treated surface
Manufacturer/tradename:
Nunc 240835
Packaging:
case of 16 ea
€ 322,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene , square
sterility
sterile
feature
lid
packaging
case of 16 ea
manufacturer/tradename
Nunc 240835
L × W × H
245 mm × 245 mm × 25 mm
dish L × W
245 mm × 245 mm
dish capacity
225 mL
binding type
non-treated surface
General description
Die Nunc® Bioassay-Schale eignet sich zum Screenen großer Koloniezahlen in mikrobiologischen Klonierungsexperimenten. Sie eignet sich zum Kultivieren von Bakterien und Pilzen oder zum Bereitstellen einer geschlossenen Umgebung für andere Kulturschalen. Die Nunc Bioassay-Schale kann für Agar-Diffusionsassays eingesetzt werden.
Geeignet für Agardiffusionstests. Nützlich für das Screening großer Koloniezahlen in mikrobiologischen Klonexperimenten.
Available in cell culture-treated and non-treated surfaces, the versatile Nunc® Square BioAssay dishes are useful for screening large numbers of colonies, culturing bacteria and fungi, or providing a contained environment for other culture vessels.
Application
Nunc® Bioassay-Schale wird zum Bestimmen der Gesamtzahl von koloniebildenden Einheiten transformierter Zellen eingesetzt. Sie wird auch bei der Multi-Site-Mutagenese und vollständigen Kodon-Mutagenese von PFunkel unter Verwendung einer ssDNA-Matrize eingesetzt.
  • Drug discovery
  • Toxicology
  • Environmental monitoring
Features and Benefits
  • External dimensions: 245 x 245 x 25mm
  • Lid height: 9.8mm
  • Optically clear and sterile
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z740356Z688819Z688827
manufacturer/tradename
Nunc 240835
manufacturer/tradename
Nunc 168381
manufacturer/tradename
Nunc 174902
manufacturer/tradename
Nunc 174905
material
polystyrene , square
material
clear polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
binding type
non-treated surface
binding type
Nunclon Delta surface
binding type
(UpCell Surface)
binding type
(UpCell Surface)
feature
lid
feature
lid
feature
lid vented, membrane not included
feature
lid vented, membrane not included, w/ grid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 16 ea
packaging
pack of 80 ea
packaging
case of 6 ea
packaging
case of 6 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® Bioassay-Schale
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)