Fortfahren mit
D3664
Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz aus Kalbsthymus
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
Synonym(e):
CT-DNA, Kälberthymus-DNA, DNA Natriumsalz aus Kalbsthymus, Thymonukleinsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
powder or crystals
Storage temp.:
2-8°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Segment
suitability
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
storage temp.
2-8°C
Application
Kälberthymus-DNA (CT-DNA) ist eine natürliche DNA, die verbreitet in Studien zur Bindung von Antikrebsmitteln an DNA und DNA-Bindungsmittel eingesetzt wird, welche die DNA-Struktur und -Funktion modulieren. Kälberthymus-DNA wird auch in physikalisch-chemischen Studien des Verhaltens von DNA in Lösung eingesetzt.
Packaging
Vorgewogene Fläschchen aus D1501
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D15012618D4764
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
fibers
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for substrate for DNase (Readily soluble)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the length of DNA?
    1 answer
    1. This product is a highly polymerized DNA which contains both double stranded and single stranded forms. However, double stranded DNA is the predominant form. The molecular weight is reported to be between 10-15 million daltons. Using a common conversion, this would be 15385 bp to 23077 bp in length.
      Please also review the Product Information Sheet at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/010/d3664pis.pdf