Fortfahren mit
D3032
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H82O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
695.11
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)