Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N6O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.28
MDL number:
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-808-0
NACRES:
NA.85
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
solubility
DMSO: 1 mg/mL
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NNC1=NNC(=N/N)\c2ccccc12
InChI
1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
InChI key
BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility DMSO: ≥1 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility water: soluble 1 g/10 mL |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?