Fortfahren mit
D2672
Nalgene® Exsikkator
overall I.D. × H 150 mm × 150 mm
Synonym(e):
autoclavable polypropylene desiccator, desicctor without vacuum, Nalgene 5315-0150, desiccator, laboratory desiccator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104510
€ 72,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5315-0150
I.D. × H
150 mm × 150 mm
General description
Blauer Polypropylen Körper; klare Polycarbonat Abdeckung. Autoklavierbar.
Other Notes
Supplied with 140 mm aluminum plate.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z564664Z119016Z119008
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5315-0150
manufacturer/tradename
Bel-Art F42029-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F42020-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F42010-0000
I.D. × H
150 mm × 150 mm
I.D. × H
-
I.D. × H
-
I.D. × H
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)