Fortfahren mit
D2531
Dextromethorphan -hydrobromid Monohydrat
≥99% (TLC)
Synonym(e):
(9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan -hydrobromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25NO · HBr · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6453793
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Application
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate has been used as a substrate for cytochrome P450 2D6 enzyme action, in potassium phosphate buffer for measuring P450 activity and is used in enzyme inhibition studies.[1]
Biochem/physiol Actions
Dextromethorphan hydrobromide is an allosteric antagonist at N-methyl D- aspartate (NMDA)-controlled ion channels and antagonist at voltage-dependent channels. Dextromethorphan hydrobromide is useful in treating dry cough.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)