Fortfahren mit
D2396
Dimenhydrinat
Synonym(e):
N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlortheophyllinat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO · C7H7ClN4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
208-350-8
MDL number:
Form:
powder
€ 68,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Dimenhydrinate is a salt of antihistamine drugs, such as diphenhydramine and 8-chlorotheophylline. It has antiemetic properties. Dimenhydrinate is used to treat nausea and vomiting during pregnancy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1658D2000000Y0001103
Dimenhydrinat European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2000000
Dimenhydrinat
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimenhydrinat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)