Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 361,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H68O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.91
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-942-3
Beilstein/REAXYS Number:
1809772
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤1% 1,2-isomer
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
GFAZGHREJPXDMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Glyceryl 1,3-dipalmitate from Lactobacillus paracasei subsp. possesses neuroprotective effects.[3]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source semisynthetic |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥99% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥85% | assay ≥99% |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?