Fortfahren mit
D0633
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
PDE inhibitor, powder
Synonym(e):
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purin-2,6-dion, Diprophyllin, Dyphyllin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 312,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
207-526-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
284563
Form:
powder
€ 312,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin,
form
powder
Quality Segment
mp
161-162 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline is also called as dyphylline. Dyphylline serves as a bronchodilator and aids in better air flow through the lungs. It reduces the symptoms of chronic lung disorder such as asthma and bronchitis.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D28000001231502T1633
Diprophyllin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D2800000
Diprophyllin
Dyphyllin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1231502
Dyphyllin
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Pde1b(29691), Pde3a(50678)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
161-162 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)