Direkt zum Inhalt
D0162
2′,3′-Dideoxyinosin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
ddI, ddIno
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3619529
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Biochem/physiol Actions
Nucleotide antagonist
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)