Fortfahren mit
D0156
Deoxynivalenol
Protein synthesis inhibitor, powder
Synonym(e):
3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on, Vomitoxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 379,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Deoxynivalenol,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
General description
Desoxynivalenol (DON) ist ein natürliches Mykotoxin, das in Fusarium graminearum und Fusarium culmorum vorkommt. Es gehört zur B-Trichothecen-Familie der Mykotoxine.
Application
Desoxynivalenol wird wie folgt verwendet:
  • als Mykotoxin zum Einleiten der Zytotoxizität in jejunalen Epithelzellen von Schweinen und zur Untersuchung der Schutzwirkung von Saccharomyces cerevisiae auf die Zellviabilität der Wirtszellen[1]
  • zum Einleiten von Toxizität in Nacktmäusen zum Untersuchen der Wirkung von Probiotika-Ergänzungen (Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) oder Lactobacillus acidophilus (LA)) auf den Schutz des Wirts[2]
  • als Schilddrüsenhormonrezeptor(TRβ)-Antagonist im zellbasierten Luciferase-Reportergen(CALUX)-Assay[3]
Biochem/physiol Actions
Desoxynivalenol (DON) blockiert die Synthese von DNA und RNA, indem es den Translationsprozess hemmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6166SML166434124
form
powder
form
powder
form
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
form
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)