Direkt zum Inhalt
CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well EIA plates
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
Synonym(e):
1 x 8 strip plate, 8 well strip plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41100000
Material:
clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, plate format: 1 x 8 Stripwell
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, plate format: 1 x 8 Stripwell
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Corning 92592
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
none
binding type
non-treated surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)