Fortfahren mit
CLS8500
Corning® 96 1D/2D bar coded storage tubes
capacity 1.3 mL, without screw caps, bagged
Synonym(e):
sample tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
1.3 mL
Material:
clear tube, polypropylene , round bottom tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 96, case of 960
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear tube, polypropylene , round bottom tube
sterility
non-sterile
packaging
pack of 96, case of 960
manufacturer/tradename
Corning
parameter
-180-110 °C temp. range (screw cap), -80-110 °C temp. range (TPE cap)
L
43.9 mm
capacity
1.3 mL
size
96 wells
tube H
47.5 mm , with TPE cap, 52.7 mm , with screw cap
color
none
General description
The 1D/2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS8501CLS8502CLS8510
capacity
1.3 mL
capacity
1.3 mL
capacity
1.3 mL
capacity
120 μL
material
clear tube, round bottom tube, polypropylene
material
natural tube, polypropylene , round wells
material
cap, orange tube, polypropylene , round wells
material
black polypropylene , black wells, square bottom
manufacturer/tradename
Corning
manufacturer/tradename
Corning
manufacturer/tradename
Corning
manufacturer/tradename
Corning 8510
packaging
pack of 96, case of 960
packaging
pack of 96, case of 960
packaging
pack of 96, case of 960
packaging
pack of 384
color
none
color
none
color
none
color
black
tube H
47.5 mm , with TPE cap, 52.7 mm , with screw cap
tube H
47.5 mm , with TPE cap, 52.7 mm , with screw cap
tube H
47.5 mm , with TPE cap, 52.7 mm , with screw cap
tube H
17.5 mm , with tube, heat seal, no lid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)