Direkt zum Inhalt
CLS7247
Corning® non-treated 1536 well microplates
white, high base, w/o lid, non-sterile
Synonym(e):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene plate, square wells, white , white bottom
Size:
1536 wells
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate, square wells, white , white bottom
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
case of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 7247
size
1536 wells
well volume
12.5 μL
well working volume
1-8 μL
color
white
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)